Learn More
Acétate d’éthyle, BAKER, J.T. Baker™ Code produit.: 10382681
Acétate d’éthyle, BAKER, J.T. Baker™
Artikelnummer. 10382681
2.5 L, Verre
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantité:
2.5 L
Conditionnement:
Verre
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Code produit. 10382681
Marque: JT Baker 8038.2500
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Pour une utilisation dans les applications histologiques.
Des produits chimiques de qualité destinés à une utilisation en laboratoire, à la synthèse organique et à la recherche courante habituellement contrôlée par des critères physiques et souvent par des dosages (par CG).
Spezifikation
Nom chimique ou matériau Ethyl Acetate
Point de fusion -83.57°C
CAS 141-78-6
Couleur Incolore
Aspect Passes test
Densité 0.9g/cm3 at 20°C
Point d’ébullition 76°C to 78°C
Quantité 2.5 L
Limite d’explosion 2.1 - 11.5 Vol %
Point d’éclair −1°C
Température d’allumage 460°C
Odeur Fruit-like
Conditionnement Verre
Forme physique Liquide
Notes de qualité de la pureté Manufactured in US FDA / ISO 9000 facility, cGMP, IPEC member
Résidus après évaporation Max. 0.003%
Formule moléculaire C4H8O2
Viscosité 0.44 mPas at 20°C
Eau Max. 0.1%
Synonyme ethyl ethanoate, acetoxyethane, acetic acid ethyl ester, acetic ether, ethyl acetic ester, vinegar naphtha, acetic acid, ethyl ester, ethylacetate, acetidin, acetic ester
Informations sur la solubilité 79g/L in water
Clé InChI XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCOC(=O)C
Nom IUPAC acétate d’éthyle
Poids moléculaire (g/mol) 88.106
CID PubChem 8857
ChEBI CHEBI:27750
Pourcentage de pureté ≥99%
Qualité BAKER™
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Signalwort
  • Dangers
Gefahrenkategorie
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Gefahrenhinweis
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • EUH066-L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
Sicherheitshinweis
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Acétate d’éthyle, BAKER, J.T. Baker™ >
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt