Learn More
Acétate d’éthyle, ≥99,5 %, réactif ACS, Honeywell™ Riedel-de Haën™ Code produit.: 15673590
Acétate d’éthyle, ≥99,5 %, réactif ACS, Honeywell™ Riedel-de Haën™
Code produit. 15673590
1 L, Flacon en verre
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 L
2.5 L
4 L
6 x 500 mL
20 L
6 x 1 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Stainless Steel Can
Code produit. 15673590
Marque: Honeywell-Riedel-de Haen 3199021L
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Réactif ACS,≥99,5%
SOLVANTS ACS D’UTILISATION GENERALE
  • Solution économique pour des applications telles que la HPLC à échelle préparative, le nettoyage et la synthèse organique
  • Convient aux applications moins exigeantes telles que la HPLC isocratique de routine
  • Variation et diminution des problèmes de suivi de contamination par des solvants
  • Tous les solvants sont testés pour répondre aux spécifications d’utilisation générale d’ACS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 141-78-6
Formule moléculaire C4H8O2
Poids moléculaire (g/mol) 88.106
Numéro MDL MFCD00009171
Clé InChI XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl ethanoate, acetoxyethane, acetic acid ethyl ester, acetic ether, ethyl acetic ester, vinegar naphtha, acetic acid, ethyl ester, ethylacetate, acetidin, acetic ester
CID PubChem 8857
ChEBI CHEBI:27750
Nom IUPAC ethyl acetate
SMILES CCOC(=O)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl Acetate
Point de fusion -84°C
Densité 0.902g/mL at 25°C
Point d’ébullition 77.5°C
Quantité 1 L
Limite d’explosion 2.2 to 11.5% (38°F)
Point d’éclair −3°C (26.6°F)
Température d’allumage 801°F
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3COOC2H5
Tension de vapeur 73mmHg (20°C)
Numéro UN UN1173
Beilstein 506104
Poids de la formule 88.11g/mol
Pourcentage de pureté ≥99.5%
Qualité Réactif ACS
Nom du produit
Acétate d’éthyle, ≥99,5 %, réactif ACS, Honeywell™ Riedel-de Haën™ >