Learn More
Acétate déthyle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
24.12€ - 61.08€
Identifiants chimiques
CAS | 141-78-6 |
---|---|
Formule moléculaire | C4H8O2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 88.106 |
Numéro MDL | MFCD00009171 |
Clé InChI | XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | ethyl ethanoate, acetoxyethane, acetic acid ethyl ester, acetic ether, ethyl acetic ester, vinegar naphtha, acetic acid, ethyl ester, ethylacetate, acetidin, acetic ester |
CID PubChem | 8857 |
ChEBI | CHEBI:27750 |
Nom IUPAC | acétate d’éthyle |
SMILES | CCOC(=O)C |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11333076
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L10925.AK |
250 mL |
24.12€
250mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11343076
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L10925.AU |
1000 mL |
33.86€
1L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11353076
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L10925.0F |
2500 mL |
61.08€
2.50L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
L’acétate d’éthyle est largement utilisé comme solvant dans le nettoyage des circuits imprimés. Il est particulièrement adapté aux instruments de HPLC et aux spectrophotomètres, notamment les spectrophotomètres UV-visible, les spectromètres IR et les spectromètres de masse. En outre, il peut également être utilisé comme solvant dans la chromatographie sur colonne et l’extraction par solvant. Il est également utilisé dans les colles, les dissolvants pour vernis à ongles, le thé et le café décaféinés et les cigarettes. Il est présent dans les sucreries, les parfums et les fruits.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsL’acétate d’éthyle est largement utilisé comme solvant dans le nettoyage des circuits imprimés. Il est particulièrement adapté aux instruments de HPLC et aux spectrophotomètres, notamment les spectrophotomètres UV-visible, les spectromètres IR et les spectromètres de masse. En outre, il peut également être utilisé comme solvant dans la chromatographie sur colonne et l’extraction par solvant. Il est également utilisé dans les colles, les dissolvants pour vernis à ongles, le thé et le café décaféinés et les cigarettes. Il est présent dans les sucreries, les parfums et les fruits.
Solubilité
Miscible avec l’éthanol, l’acétone, l’éther diéthylique et le benzène.
Remarques
Il est inflammable et peut être sensible à l’humidité.
Chemische Identifikatoren
141-78-6 | |
88.106 | |
XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N | |
8857 | |
acétate d’éthyle |
C4H8O2 | |
MFCD00009171 | |
ethyl ethanoate, acetoxyethane, acetic acid ethyl ester, acetic ether, ethyl acetic ester, vinegar naphtha, acetic acid, ethyl ester, ethylacetate, acetidin, acetic ester | |
CHEBI:27750 | |
CCOC(=O)C |
Spezifikation
Ethyl acetate | |
141-78-6 | |
76°C to 77°C | |
Sweet | |
C4H8O2 | |
MFCD00009171 | |
506104 | |
ethyl ethanoate, acetoxyethane, acetic acid ethyl ester, acetic ether, ethyl acetic ester, vinegar naphtha, acetic acid, ethyl ester, ethylacetate, acetidin, acetic ester | |
XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N | |
acétate d’éthyle | |
8857 | |
88.11 |
-84°C | |
0.902 | |
−3°C (26°F) | |
1.372 | |
CH3CO2CH2CH3 | |
UN1173 | |
14,3757 | |
Miscible with ethanol,acetone,diethyl ether and benzene. | |
CCOC(=O)C | |
88.106 | |
CHEBI:27750 | |
99% |
Sicherheit und Handhabung
Déclaration GHS H
H225-H319-H336
Liquide et vapeurs très inflammables.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut provoquer somnolence ou vertiges.
P210-P233-P235-P240-P241-P242-P243-P260-P264b-P271-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P314-P370+P378q-P501c
H225-H319-H336
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :3 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :ACÉTATE D’ÉTHYLE
missing translation for 'einecsNumber' : 205-500-4
missing translation for 'rtecsNumber' : AH5425000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
- Ethyl acetate
Signalwort
- Dangers
Gefahrenkategorie
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Gefahrenhinweis
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- EUH066-L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
Sicherheitshinweis
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Contient: Ethyl acetate
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.