Learn More
6-bromohexanoate d’éthyle, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Description
Ethyl 6-bromohexanoate is used in the preparation of various carnitine derivatives in a carnitine transporter study. It is also used for alkylation of pentane-2,4-dione.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 6-bromohexanoate d’éthyle est utilisé dans la préparation de divers dérivés de carnitine dans une étude de transporteur de carnitine. Il est également utilisé pour l’alkylation du pentane-2,4-dione.
Solubilité
Soluble dans l’eau (eau, 64,76 mg/l @ 25°C [est.]).
Remarques
Stocker loin des agents oxydants forts, des bases fortes. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
Le 6-bromohexanoate d’éthyle est utilisé dans la préparation de divers dérivés de carnitine dans une étude de transporteur de carnitine. Il est également utilisé pour l’alkylation du pentane-2,4-dione.
Solubilité
Soluble dans l’eau (eau, 64,76 mg/l @ 25°C [est.]).
Remarques
Stocker loin des agents oxydants forts, des bases fortes. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Ethyl 6-bromohexanoate |
Densité | 1.254 |
Point d’ébullition | 128°C to 130°C (16 mmHg) |
Point d’éclair | >110°C (230°F) |
Indice de réfraction | 1.4595 |
Quantité | 250 g |
Beilstein | 1756051 |
Informations sur la solubilité | Soluble in water (water,64.76mg/L @ 25°C (est.)). |
Poids de la formule | 223.12 |
Pourcentage de pureté | ≥97% |