Learn More
6-bromohexanoate d’éthyle, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11478327
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Ethyl 6-bromohexanoate is used in the preparation of various carnitine derivatives in a carnitine transporter study. It is also used for alkylation of pentane-2,4-dione.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 6-bromohexanoate d’éthyle est utilisé dans la préparation de divers dérivés de carnitine dans une étude de transporteur de carnitine. Il est également utilisé pour l’alkylation du pentane-2,4-dione.
Solubilité
Soluble dans l’eau (eau, 64,76 mg/l @ 25°C [est.]).
Remarques
Stocker loin des agents oxydants forts, des bases fortes. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 25542-62-5
Formule moléculaire C8H15BrO2
Poids moléculaire (g/mol) 223.11
Numéro MDL MFCD00000270
Clé InChI DXBULVYHTICWKT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 6-bromohexanoic acid ethyl ester, ethyl 6-bromocaproate, ethyl 6-bromocapronate, 6-bromocaproic acid ethyl ester, ethyl omega-bromocaproate, hexanoic acid, 6-bromo-, ethyl ester, ethyl .omega.-bromocaproate, 6-bromo-hexanoic acid ethyl ester, ethyl 6bromohexanoate, pubchem3953
CID PubChem 117544
Nom IUPAC 6-bromohexanoate d’éthyle
SMILES CCOC(=O)CCCCCBr
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl 6-bromohexanoate
Densité 1.254
Point d’ébullition 128°C to 130°C (16 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Indice de réfraction 1.4595
Quantité 50 g
Beilstein 1756051
Informations sur la solubilité Soluble in water (water,64.76mg/L @ 25°C (est.)).
Poids de la formule 223.12
Pourcentage de pureté ≥97%