Learn More
Éthyle 6-aminohexanoate, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
79.50€ - 304.00€
Identifiants chimiques
CAS | 371-34-6 |
---|---|
Formule moléculaire | C8H17NO2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 159.23 |
Numéro MDL | MFCD00233495 |
Clé InChI | NJNQDCIAOXIFTB-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 6-aminohexanoic acid ethyl ester, ethyl 6-aminocaproate, ethyl-6-aminohexanoate, acmc-20aky1, ethyl-epsilon-aminocaproate, 6-aminocaproic acid ethyl ester, 6-amino-hexanoic acid ethyl ester, hexanoic acid, 6-amino-, ethyl ester |
CID PubChem | 406972 |
Nom IUPAC | éthyl 6-aminohexanoate |
SMILES | CCOC(=O)CCCCCN |
Code produit | Marque | Quantité | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Quantité | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11479440
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H50296.MD |
250 mg |
79.50€
250mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11489440
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H50296.03 |
1 g |
304.00€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Descripción
Ethyl 6-aminohexanoate is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsL’éthyl 6-aminohexanoate est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants.
Identificadores de productos químicos
371-34-6 | |
159.23 | |
NJNQDCIAOXIFTB-UHFFFAOYSA-N | |
406972 | |
CCOC(=O)CCCCCN |
C8H17NO2 | |
MFCD00233495 | |
6-aminohexanoic acid ethyl ester, ethyl 6-aminocaproate, ethyl-6-aminohexanoate, acmc-20aky1, ethyl-epsilon-aminocaproate, 6-aminocaproic acid ethyl ester, 6-amino-hexanoic acid ethyl ester, hexanoic acid, 6-amino-, ethyl ester | |
éthyl 6-aminohexanoate |
Especificaciones
Ethyl 6-aminohexanoate | |
C8H17NO2 | |
MFCD00233495 | |
6-aminohexanoic acid ethyl ester, ethyl 6-aminocaproate, ethyl-6-aminohexanoate, acmc-20aky1, ethyl-epsilon-aminocaproate, 6-aminocaproic acid ethyl ester, 6-amino-hexanoic acid ethyl ester, hexanoic acid, 6-amino-, ethyl ester | |
CCOC(=O)CCCCCN | |
159.23 | |
159.23 |
371-34-6 | |
H2N(CH2)5CO2CH2CH3 | |
Air Sensitive | |
NJNQDCIAOXIFTB-UHFFFAOYSA-N | |
éthyl 6-aminohexanoate | |
406972 | |
98% |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Températures ambiantes ; conserver sous argon
RUO – Research Use Only