Learn More
Éthyle 6-aminohexanoate, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11479440
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Ethyl 6-aminohexanoate is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’éthyl 6-aminohexanoate est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 371-34-6
Formule moléculaire C8H17NO2
Poids moléculaire (g/mol) 159.23
Numéro MDL MFCD00233495
Clé InChI NJNQDCIAOXIFTB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 6-aminohexanoic acid ethyl ester, ethyl 6-aminocaproate, ethyl-6-aminohexanoate, acmc-20aky1, ethyl-epsilon-aminocaproate, 6-aminocaproic acid ethyl ester, 6-amino-hexanoic acid ethyl ester, hexanoic acid, 6-amino-, ethyl ester
CID PubChem 406972
Nom IUPAC éthyl 6-aminohexanoate
SMILES CCOC(=O)CCCCCN
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl 6-aminohexanoate
Formule linéaire H2N(CH2)5CO2CH2CH3
Quantité 250 mg
Sensibilité Air Sensitive
Poids de la formule 159.23
Pourcentage de pureté 98%