Learn More
Éthyl 5-bromovalérate, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10061680
Click to view available options
Quantité:
25 mL
100 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 14660-52-7
Formule moléculaire C7H13BrO2
Poids moléculaire (g/mol) 209.08
Numéro MDL MFCD00000266
Clé InChI AFRWBGJRWRHQOV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl 5-bromovalerate, 5-bromopentanoic acid ethyl ester, pentanoic acid, 5-bromo-, ethyl ester, 5-bromovaleric acid ethyl ester, ethyl omega-bromovalerate, ethyl5-bromovalerate, ethyl-5-bromovalerate, pubchem3955, ethyl-5-bromo-valerate, ethyl-5-bromopentanoate
CID PubChem 84580
Nom IUPAC 5-bromopentanoate d’éthyle
SMILES CCOC(=O)CCCCBr
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl 5-bromovalerate
Note relative au nom 99%
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.3200g/mL
Point d’ébullition 104°C to 109°C (12.0 mmHg)
Point d’éclair 103°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire Br(CH2)4CO2C2H5
Indice de réfraction 1.4570 to 1.46
Quantité 100 mL
Beilstein 02, II, 269
Gravité spécifique 1.32
Poids de la formule 209.08
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Ethyl 5-bromovalerate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.