Learn More
5-bromovalérate d’éthyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11413964
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Ethyl 5-bromovalerate is employed in the preparation of S(γ-Carboxypropyl)-DL-homocysteine and S(δ-Carboxybutyl)-DL-homocysteine. It is also used in the preparation of ethyl 5-azidovalerate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 5-bromovalérate d’éthyle est utilisé dans la préparation de la S(γ-Carboxypropyl)-DL-homocystéine et de la S(δ-Carboxybutyl)-DL-homocystéine. Il est également utilisé dans la préparation de l’éthyle 5-azidovalérate.
Solubilité
Non miscible ou difficile à mélanger dans l’eau.
Remarques
Sensible à la lumière. Tenir à l’écart des agents oxydants forts. Conserver dans l’obscurité.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 14660-52-7
Formule moléculaire C7H13BrO2
Poids moléculaire (g/mol) 209.08
Numéro MDL MFCD00000266
Clé InChI AFRWBGJRWRHQOV-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 84580
Nom IUPAC 5-bromopentanoate d’éthyle
SMILES CCOC(=O)CCCCBr
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl 5-bromovalerate
Densité 1.306
Point d’ébullition 227°C
Point d’éclair 103°C (217°F)
Formule linéaire Br(CH2)4CO2CH2CH3
Indice de réfraction 1.458
Quantité 500 g
Beilstein 1752023
Sensibilité Light sensitive
Synonyme ethyl 5-bromovalerate, 5-bromopentanoic acid ethyl ester, pentanoic acid, 5-bromo-, ethyl ester, 5-bromovaleric acid ethyl ester, ethyl omega-bromovalerate, ethyl5-bromovalerate, ethyl-5-bromovalerate, pubchem3955, ethyl-5-bromo-valerate, ethyl-5-bromopentanoate
Informations sur la solubilité Not miscible or difficult to mix in water.
Poids de la formule 209.09
Pourcentage de pureté 98%