Learn More
5-Amino-1,2,3-thiadiazole-4-carboxylate d’éthyle, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
132.00€ - 345.00€
Identifiants chimiques
CAS | 6440-02-4 |
---|---|
Formule moléculaire | C5H7N3O2S |
Poids moléculaire (g/mol) | 173.19 |
Numéro MDL | MFCD00778317 |
Clé InChI | ZUGOHJWUTNKRMG-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | ethyl 5-amino-1,2,3-thiadiazole-4-carboxylate, 5-amino-1,2,3-thiadiazole-4-carboxylic acid ethyl ester, 1,2,3-thiadiazole-4-carboxylic acid, 5-amino-, ethyl ester, 5-amino-1,2,3 thiadiazole-4-carboxylic acid ethyl ester, acmc-20am6n, tos-bb-0200, zugohjwutnkrmg-uhfffaoysa, 5-amino-4-carbethoxy-1,2,3-thiadiazole, 5-amino-4-ethoxycarbonyl-1,2,3-thiadiazole, 1,2,3-thiadiazole-4-carboxylicacid,5-amino-,ethylester |
CID PubChem | 1831000 |
Nom IUPAC | éthyl 5-aminothiadiazole-4-carboxylate |
SMILES | CCOC(=O)C1=C(SN=N1)N |
Description
Ethyl 5-amino-1,2,3-thiadiazole-4-carboxylate is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsÉthyl 5-amino-1,2,3-thiadiazole-4-carboxylate : utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Conserver dans un endroit frais et sec, dans un récipient bien fermé. Conserver à l’abri des oxydants.
Identifiants chimiques
6440-02-4 | |
173.19 | |
ZUGOHJWUTNKRMG-UHFFFAOYSA-N | |
1831000 | |
CCOC(=O)C1=C(SN=N1)N |
C5H7N3O2S | |
MFCD00778317 | |
ethyl 5-amino-1,2,3-thiadiazole-4-carboxylate, 5-amino-1,2,3-thiadiazole-4-carboxylic acid ethyl ester, 1,2,3-thiadiazole-4-carboxylic acid, 5-amino-, ethyl ester, 5-amino-1,2,3 thiadiazole-4-carboxylic acid ethyl ester, acmc-20am6n, tos-bb-0200, zugohjwutnkrmg-uhfffaoysa, 5-amino-4-carbethoxy-1,2,3-thiadiazole, 5-amino-4-ethoxycarbonyl-1,2,3-thiadiazole, 1,2,3-thiadiazole-4-carboxylicacid,5-amino-,ethylester | |
éthyl 5-aminothiadiazole-4-carboxylate |
Spécification
Ethyl 5-amino-1,2,3-thiadiazole-4-carboxylate | |
123°C to 125°C | |
MFCD00778317 | |
Insoluble in water. | |
CCOC(=O)C1=C(SN=N1)N | |
173.19 | |
173.19 |
6440-02-4 | |
C5H7N3O2S | |
ethyl 5-amino-1,2,3-thiadiazole-4-carboxylate, 5-amino-1,2,3-thiadiazole-4-carboxylic acid ethyl ester, 1,2,3-thiadiazole-4-carboxylic acid, 5-amino-, ethyl ester, 5-amino-1,2,3 thiadiazole-4-carboxylic acid ethyl ester, acmc-20am6n, tos-bb-0200, zugohjwutnkrmg-uhfffaoysa, 5-amino-4-carbethoxy-1,2,3-thiadiazole, 5-amino-4-ethoxycarbonyl-1,2,3-thiadiazole, 1,2,3-thiadiazole-4-carboxylicacid,5-amino-,ethylester | |
ZUGOHJWUTNKRMG-UHFFFAOYSA-N | |
éthyl 5-aminothiadiazole-4-carboxylate | |
1831000 | |
≥98% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H319-H335
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante