Learn More
4-nitrobenzoylacétate d’éthyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
48.00€ - 636.00€
Identifiants chimiques
CAS | 838-57-3 |
---|---|
Formule moléculaire | C11H11NO5 |
Poids moléculaire (g/mol) | 237.211 |
Numéro MDL | MFCD00007357 |
Clé InChI | NGRXSVFCLHVGKU-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | ethyl 4-nitrobenzoylacetate, ethyl 3-4-nitrophenyl-3-oxopropanoate, ethyl p-nitrobenzoyl acetate, ethyl 4-nitrobenzoyl acetate, p-nitrobenzoyl acetic acid ethyl ester, ethyl p-nitrobenzoylacetate, 4-nitrobenzoylacetic acid ethyl ester, ethyl 4-nitro-beta-oxobenzenepropanoate, 4-nitrobenzoyl acetic acid ethyl ester, benzenepropanoic acid, 4-nitro-beta-oxo-, ethyl ester |
CID PubChem | 13281 |
Nom IUPAC | éthyl 3-(4-nitrophényl)-3-oxopropanoate |
SMILES | CCOC(=O)CC(=O)C1=CC=C(C=C1)[N+](=O)[O-] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11458227
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A17603.09 |
10 g |
48.00€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11468227
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A17603.18 |
50 g |
163.00€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11478227
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A17603.30 |
250 g |
636.00€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
It is employed as a reactant involved in synthesis of β-1,3-dicarbonyl aldehydes via oxidation, knoevenagel condensation using a lysine catalyst, and cycloisomerization for the synthesis of trisubstituted furans. It is also a reactant for the fluorination by HF and iodosylbenzene, intramolecular Michael addition reactions and synthesis of diols. Also applied in the synthesis of diols via reduction of aromatic and aliphatic ketos esters6 and cross-coupling reactions for stereo selective synthesis of unsymmetrical 1,4-enediones.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsIl est utilisé comme réactif impliqué dans la synthèse d’aldéhydes de β-1,3 -dicarbonyl par oxydation, dans la condensation de Knoevenagel à l’aide d’un catalyseur de lysine et dans la cycloisomérisation pour la synthèse de furanes trisubstitués. Il s’agit également d’un réactif pour la fluoration par HF et iodosylbenzène, pour les réactions d’addition intramoléculaire de Michael et pour la synthèse de diols. Également appliqué dans la synthèse de diols par réduction des céto-esters6 aromatiques et aliphatiques et dans les réactions de couplage croisé pour la synthèse sélective stéréoscopique des 1,4-énodiones non symétriques.
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Conserver le récipient bien fermé dans un endroit frais et sec.
Identifiants chimiques
838-57-3 | |
237.211 | |
NGRXSVFCLHVGKU-UHFFFAOYSA-N | |
13281 | |
CCOC(=O)CC(=O)C1=CC=C(C=C1)[N+](=O)[O-] |
C11H11NO5 | |
MFCD00007357 | |
ethyl 4-nitrobenzoylacetate, ethyl 3-4-nitrophenyl-3-oxopropanoate, ethyl p-nitrobenzoyl acetate, ethyl 4-nitrobenzoyl acetate, p-nitrobenzoyl acetic acid ethyl ester, ethyl p-nitrobenzoylacetate, 4-nitrobenzoylacetic acid ethyl ester, ethyl 4-nitro-beta-oxobenzenepropanoate, 4-nitrobenzoyl acetic acid ethyl ester, benzenepropanoic acid, 4-nitro-beta-oxo-, ethyl ester | |
éthyl 3-(4-nitrophényl)-3-oxopropanoate |
Spécification
Ethyl 4-nitrobenzoylacetate | |
68°C to 73°C | |
MFCD00007357 | |
ethyl 4-nitrobenzoylacetate, ethyl 3-4-nitrophenyl-3-oxopropanoate, ethyl p-nitrobenzoyl acetate, ethyl 4-nitrobenzoyl acetate, p-nitrobenzoyl acetic acid ethyl ester, ethyl p-nitrobenzoylacetate, 4-nitrobenzoylacetic acid ethyl ester, ethyl 4-nitro-beta-oxobenzenepropanoate, 4-nitrobenzoyl acetic acid ethyl ester, benzenepropanoic acid, 4-nitro-beta-oxo-, ethyl ester | |
CCOC(=O)CC(=O)C1=CC=C(C=C1)[N+](=O)[O-] | |
237.211 | |
237.21 |
838-57-3 | |
C11H11NO5 | |
1124763 | |
NGRXSVFCLHVGKU-UHFFFAOYSA-N | |
éthyl 3-(4-nitrophényl)-3-oxopropanoate | |
13281 | |
97% |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 212-656-7
missing translation for 'rtecsNumber' : AJ1073500
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante