Learn More
Éthyle de 4-méthoxyphénylacétate, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
59.80€ - 182.00€
Identifiants chimiques
CAS | 14062-18-1 |
---|---|
Formule moléculaire | C11H14O3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 194.23 |
Numéro MDL | MFCD00040760 |
Clé InChI | DOCCDOCIYYDLGJ-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | ethyl 2-4-methoxyphenyl acetate, ethyl 4-methoxyphenylacetate, 4-methoxyphenylacetic acid ethyl ester, benzeneacetic acid, 4-methoxy-, ethyl ester, ethyl p-methoxyphenylacetate, ethyl 4-methoxyphenyl acetate, 4-methoxy-phenyl-acetic acid ethyl ester, acmc-1bnx2, homoanisic acid ethyl ester |
CID PubChem | 84174 |
Nom IUPAC | 2-(4-méthoxyphényl)acétate d’éthyle |
SMILES | CCOC(=O)CC1=CC=C(C=C1)OC |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10235861
|
Thermo Scientific Acros
189840100 |
10 g | Flacon en verre |
59.80€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10526641
|
Thermo Scientific
189840500 |
50 g | Flacon en verre |
182.00€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
14062-18-1 | |
194.23 | |
DOCCDOCIYYDLGJ-UHFFFAOYSA-N | |
84174 | |
CCOC(=O)CC1=CC=C(C=C1)OC |
C11H14O3 | |
MFCD00040760 | |
ethyl 2-4-methoxyphenyl acetate, ethyl 4-methoxyphenylacetate, 4-methoxyphenylacetic acid ethyl ester, benzeneacetic acid, 4-methoxy-, ethyl ester, ethyl p-methoxyphenylacetate, ethyl 4-methoxyphenyl acetate, 4-methoxy-phenyl-acetic acid ethyl ester, acmc-1bnx2, homoanisic acid ethyl ester | |
2-(4-méthoxyphényl)acétate d’éthyle |
Spécification
Ethyl 4-methoxyphenylacetate | |
14062-18-1 | |
108°C to 111°C (3.0 mmHg) | |
97% | |
CH3OC6H4CH2CO2C2H5 | |
MFCD00040760 | |
1.097 | |
DOCCDOCIYYDLGJ-UHFFFAOYSA-N | |
2-(4-méthoxyphényl)acétate d’éthyle | |
84174 | |
97% |
97% | |
1.0970g/mL | |
46°C | |
C11H14O3 | |
1.5065 to 1.5085 | |
10, I, 83 | |
ethyl 2-4-methoxyphenyl acetate, ethyl 4-methoxyphenylacetate, 4-methoxyphenylacetic acid ethyl ester, benzeneacetic acid, 4-methoxy-, ethyl ester, ethyl p-methoxyphenylacetate, ethyl 4-methoxyphenyl acetate, 4-methoxy-phenyl-acetic acid ethyl ester, acmc-1bnx2, homoanisic acid ethyl ester | |
CCOC(=O)CC1=CC=C(C=C1)OC | |
194.23 | |
194.23 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H :
Liquide et vapeur inflammables.
GHS P Statement:
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. - No smoking.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
missing translation for 'einecsNumber' : 237-903-6
- Ethyl 4-methoxyphenylacetate
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.