Learn More
(4-fluorobenzoyl)acétate d’éthyle, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
22.95€ - 209.00€
Identifiants chimiques
CAS 1999-00-4
Formule moléculaire C11H11FO3
Poids moléculaire (g/mol) 210.204
Numéro MDL MFCD03093631
Clé InChI SJUXLKYJKQBZLM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl 3-4-fluorophenyl-3-oxopropanoate, ethyl 4-fluorobenzoylacetate, ethyl 4-fluorobenzoyl acetate, 4-fluorobenzoylacetic acid ethyl ester, ethyl p-fluorobenzoyl acetate, 4-fluorobenzoyl acetic acid ethyl ester, ethyl 3-4-fluorophenyl-3-oxopropionate, ethyl 3-4'-fluorophenyl-3-oxopropanoate, ethyl 4'-fluorobenzoylacetate, 3-4-fluoro-phenyl-3-oxo-propionic acid ethyl ester
CID PubChem 2758844
Nom IUPAC éthyl3-(4-fluorophényl)-3-oxopropanoate
SMILES CCOC(=O)CC(=O)C1=CC=C(C=C1)F
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15458398
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
H61813.MD
250 mg Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
15438398
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
H61813.03
1 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
15448398
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
H61813.06
5 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
1999-00-4
210.204
SJUXLKYJKQBZLM-UHFFFAOYSA-N
2758844
CCOC(=O)CC(=O)C1=CC=C(C=C1)F
C11H11FO3
MFCD03093631
ethyl 3-4-fluorophenyl-3-oxopropanoate, ethyl 4-fluorobenzoylacetate, ethyl 4-fluorobenzoyl acetate, 4-fluorobenzoylacetic acid ethyl ester, ethyl p-fluorobenzoyl acetate, 4-fluorobenzoyl acetic acid ethyl ester, ethyl 3-4-fluorophenyl-3-oxopropionate, ethyl 3-4'-fluorophenyl-3-oxopropanoate, ethyl 4'-fluorobenzoylacetate, 3-4-fluoro-phenyl-3-oxo-propionic acid ethyl ester
éthyl3-(4-fluorophényl)-3-oxopropanoate
Spécification
Ethyl (4-fluorobenzoyl)acetate
117°C to 120°C
C11H11FO3
MFCD03093631
SJUXLKYJKQBZLM-UHFFFAOYSA-N
éthyl3-(4-fluorophényl)-3-oxopropanoate
2758844
95%
1999-00-4
1.174
1.504
ethyl 3-4-fluorophenyl-3-oxopropanoate, ethyl 4-fluorobenzoylacetate, ethyl 4-fluorobenzoyl acetate, 4-fluorobenzoylacetic acid ethyl ester, ethyl p-fluorobenzoyl acetate, 4-fluorobenzoyl acetic acid ethyl ester, ethyl 3-4-fluorophenyl-3-oxopropionate, ethyl 3-4'-fluorophenyl-3-oxopropanoate, ethyl 4'-fluorobenzoylacetate, 3-4-fluoro-phenyl-3-oxo-propionic acid ethyl ester
CCOC(=O)CC(=O)C1=CC=C(C=C1)F
210.204
210.2
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante