Learn More
Éthyl 4-diméthylaminobenzoate, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
31.86€ - 259.29€
Identifiants chimiques
CAS | 10287-53-3 |
---|---|
Formule moléculaire | C11H15NO2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 193.246 |
Numéro MDL | MFCD00009115 |
Clé InChI | FZUGPQWGEGAKET-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | ethyl 4-dimethylamino benzoate, parbenate, benzoic acid, 4-dimethylamino-, ethyl ester, kayacure epa, ethyl-p-dimethylaminobenzoate, ethyl-4-dimethylaminobenzoate, n,n-dimethylbenzocaine, speedcure edb, ethyl p-dimethylaminobenzoate, unii-829s8d3y0x |
CID PubChem | 25127 |
ChEBI | CHEBI:52073 |
Nom IUPAC | éthyl 4-(diméthylamino)benzoate |
SMILES | CCOC(=O)C1=CC=C(C=C1)N(C)C |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11468940
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12888.14 |
25 g |
31.86€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11455333
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12888.22 |
100 g |
69.95€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11465333
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12888.36 |
500 g |
259.29€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Ethyl 4-dimethylaminobenzoate is employed as a photoinititator in cell encapsulation applications. It is also useful for organic synthesis. Further, it is used in UV-curing coatings and inks for the initiation of photo polymerization of unsaturated prepolymers. In addition to this, it acts as a active pharmaceutical ingredient intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe 4-diméthylaminobenzoate d’éthyle est utilisé comme photoinititateur dans les applications d’encapsulation cellulaire. Il est également utile pour la synthèse organique. De plus, il est utilisé dans les revêtements et les encres UV-durcissants pour l’initiation de la photopolymérisation des prépolymères non saturés. En outre, il agit comme un intermédiaire actif d’ingrédients pharmaceutiques.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents réducteurs, les agents oxydants, les bases et les acides.
Identifiants chimiques
10287-53-3 | |
193.246 | |
FZUGPQWGEGAKET-UHFFFAOYSA-N | |
25127 | |
éthyl 4-(diméthylamino)benzoate |
C11H15NO2 | |
MFCD00009115 | |
ethyl 4-dimethylamino benzoate, parbenate, benzoic acid, 4-dimethylamino-, ethyl ester, kayacure epa, ethyl-p-dimethylaminobenzoate, ethyl-4-dimethylaminobenzoate, n,n-dimethylbenzocaine, speedcure edb, ethyl p-dimethylaminobenzoate, unii-829s8d3y0x | |
CHEBI:52073 | |
CCOC(=O)C1=CC=C(C=C1)N(C)C |
Spécification
Ethyl 4-dimethylaminobenzoate | |
63°C to 65°C | |
190°C to 191°C (14 mmHg) | |
MFCD00009115 | |
ethyl 4-dimethylamino benzoate, parbenate, benzoic acid, 4-dimethylamino-, ethyl ester, kayacure epa, ethyl-p-dimethylaminobenzoate, ethyl-4-dimethylaminobenzoate, n,n-dimethylbenzocaine, speedcure edb, ethyl p-dimethylaminobenzoate, unii-829s8d3y0x | |
FZUGPQWGEGAKET-UHFFFAOYSA-N | |
éthyl 4-(diméthylamino)benzoate | |
25127 | |
193.25 |
10287-53-3 | |
1.06 | |
C11H15NO2 | |
2210233 | |
Insoluble in water. | |
CCOC(=O)C1=CC=C(C=C1)N(C)C | |
193.246 | |
CHEBI:52073 | |
99% |
Sécurité et traitement
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
H302-H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 233-634-3
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only