Learn More
Éthyl 4-diméthylaminobenzoate, + 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10529600
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Flacon en verre
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10287-53-3
Numéro MDL MFCD00009115
Clé InChI FZUGPQWGEGAKET-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl 4-dimethylamino benzoate, parbenate, benzoic acid, 4-dimethylamino-, ethyl ester, kayacure epa, ethyl-p-dimethylaminobenzoate, ethyl-4-dimethylaminobenzoate, n,n-dimethylbenzocaine, speedcure edb, ethyl p-dimethylaminobenzoate, unii-829s8d3y0x
CID PubChem 25127
ChEBI CHEBI:52073
Nom IUPAC éthyl 4-(diméthylamino)benzoate
SMILES CCOC(=O)C1=CC=C(C=C1)N(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl 4-dimethylaminobenzoate
Point de fusion 62°C to 65°C
Couleur Blanc à jaune
Densité 1.0600g/mL
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C11H15NO2
Formule linéaire (CH3)2NC6H4CO2C2H5
Quantité 5 g
Beilstein 14, I, 571
Gravité spécifique 1.06
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: >50g/100 mL acetone (20 c),18g/100mL ethanol (20 c),2g/100mL mineral oil (20 c)
Poids moléculaire (g/mol) 193.25
Poids de la formule 193.25
Pourcentage de pureté 99+%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Ethyl 4-dimethylaminobenzoate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.