Learn More
Éthyle 4-chloro-6-méthoxyquinoline-3-carboxylate, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 11385599
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Applications
4-chloro-6-méthoxyquinoline-3-carboxylate d’éthyle : intermédiaire organique important. Il peut être utilisé dans les domaines agrochimiques, pharmaceutiques et des colorants.
Remarques
Conserver dans un endroit frais, sec et bien ventilé, à l’écart des substances incompatibles telles que les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 22931-71-1
Formule moléculaire C13H12ClNO3
Poids moléculaire (g/mol) 265.693
Numéro MDL MFCD00173417
Clé InChI QURGQUFEJWWDRF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme gnf-pf-3551, 4-chloro-6-methoxy-quinoline-3-carboxylic acid ethyl ester, 4-chloro-6-methoxyquinoline-3-carboxylic acid ethyl ester, ethyl 4-chloro-6-methoxy-3-quinolinecarboxylate, acmc-20a6z6, 3-carbethoxy-4-chloro-6-methoxyquinoline, 4-chloro-3-ethoxycarbonyl-6-methoxyquinoline, 6-methoxy-4-chloro-3-ethoxycarbonylquinoline, ethyl 4chloro-6methoxyquinoline-3-carboxylate, ethyl 4-chloro-6-methoxyquinolin-3-carboxylate
CID PubChem 304558
Nom IUPAC Éthyl 4-chloro-6-méthoxyquinoline-3-carboxylate
SMILES CCOC(=O)C1=CN=C2C=CC(=CC2=C1Cl)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl 4-chloro-6-methoxyquinoline-3-carboxylate
Point de fusion 88°C to 90°C
Quantité 1 g
Poids de la formule 265.7
Pourcentage de pureté 97%