Learn More
4-bromobutyrate d’éthyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1000 g
Description
Ethyl 4-bromobutyrate is used as a building block for the preparation of firefly luciferase inhibitor-conjucated peptide derivatives. It finds application in the synthesis of poly(2,6,-dimethyl-1,4-phehylene oxide) and thieno(2,3-b)-azepin-4-ones.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 4-bromobutyrate d’éthyle est utilisé comme bloc de construction pour la préparation de dérivés peptidiques conjugués, inhibiteurs de luciférase luciférés. Il est appliqué dans la synthèse de poly(2,6,-diméthyl-1,4-phéhylène oxyde) et thieno(2,3-b)-azépine-4-ones.
Solubilité
Immiscible avec l’eau.
Remarques
Incompatible avec les bases, les agents oxydants et les agents réducteurs.
Le 4-bromobutyrate d’éthyle est utilisé comme bloc de construction pour la préparation de dérivés peptidiques conjugués, inhibiteurs de luciférase luciférés. Il est appliqué dans la synthèse de poly(2,6,-diméthyl-1,4-phéhylène oxyde) et thieno(2,3-b)-azépine-4-ones.
Solubilité
Immiscible avec l’eau.
Remarques
Incompatible avec les bases, les agents oxydants et les agents réducteurs.
Specifications
Specifications
Nom chimique ou matériau | Ethyl 4-bromobutyrate |
Densité | 1.363 |
Point d’ébullition | 80°C to 82°C (10 mmHg) |
Point d’éclair | 90°C (194°F) |
Plage de pourcentage du dosage | 98% |
Odeur | Odorless |
Indice de réfraction | 1.456 |
Quantité | 1000 g |
Beilstein | 1749700 |
Informations sur la solubilité | Immiscible with water. |
Show More |