Learn More
Éthyl 3-oxocyclobutanecarboxylate, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 15478918
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Applications
L’éthyl 3-oxycyclobutanecarboxylate est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Remarques
Stocker dans un endroit frais et sec, dans un récipient bien scellé. Conserver à l’abri des oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 87121-89-9
Formule moléculaire C7H10O3
Poids moléculaire (g/mol) 142.154
Numéro MDL MFCD09834114
Clé InChI BXBRFSMPBOTZHJ-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 22467070
Nom IUPAC Éthyle 3-oxocyclobutane-1-carboxylate
SMILES CCOC(=O)C1CC(=O)C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl 3-oxocyclobutanecarboxylate
Quantité 1 g
Synonyme ethyl 3-oxocyclobutanecarboxylate, 3-oxo-cyclobutanecarboxylic acid ethyl ester, 3-oxocyclobutanecarboxylic acid ethyl ester, cyclobutanecarboxylic acid, 3-oxo-, ethyl ester, 3-ethoxycarbonylcyclobutanone, ethoxycarbonyl-3-cyclobutanone, ethyl3-oxocyclobutanecarboxylate, 3-ethoxycarbonyl-1-cyclobutanone, ethyl 3-oxo-cyclobutanecarboxylate
Poids de la formule 142.15
Pourcentage de pureté 97%