Learn More
Éthyl 3-iodobenzoate, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11452297
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Ethyl 3-iodobenzoate is used as pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 3-iodobenzoate d’éthyle est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Non miscible dans l’eau.
Remarques
Sensible à la lumière. Stocker dans l‘obscurité. Conserver à l’abri des oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 58313-23-8
Formule moléculaire C9H9IO2
Poids moléculaire (g/mol) 276.073
Numéro MDL MFCD00044769
Clé InChI POGCXCWRMMXDAQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl-3-iodobenzoate, 3-iodobenzoic acid ethyl ester, benzoic acid, 3-iodo-, ethyl ester, ethyl m-iodobenzoate, m-iodobenzoic acid ethyl ester, pubchem3883, ethyl-3-iodo-benzoate, acmc-1aupw, ethyl 3-iodobenzoate, rarechem al bi 0709
CID PubChem 143542
Nom IUPAC Iodobenzoate3d’éthyle
SMILES CCOC(=O)C1=CC(=CC=C1)I
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl 3-iodobenzoate
Densité 1.66
Point d’ébullition 272°C
Point d’éclair >110°C (230°F)
Indice de réfraction 1.5815
Quantité 50 g
Beilstein 2089064
Sensibilité Light sensitive
Informations sur la solubilité Not miscible in water.
Poids de la formule 276.08
Pourcentage de pureté 99%