Learn More
Éthyle 3-diméthylaminopropionate, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
23.10€ - 71.20€
Identifiants chimiques
CAS | 20120-21-2 |
---|---|
Formule moléculaire | C7H15NO2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 145.20 |
Numéro MDL | MFCD00015166 |
Clé InChI | IZMJWGJGVGRWBW-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | ethyl 3-dimethylamino propanoate, ethyl 3-dimethylaminopropionate, ethyl 3-dimethylamino propionate, n,n-dimethyl-beta-alanine ethyl ester, ethyl 3-n,n-dimethylamino propionate, ethyl n,n-dimethyl-beta-alaninate, ethyl beta-dimethylamino propionate, beta-alanine, n,n-dimethyl-, ethyl ester, ethyl 3-dimethyl-aminopropionate, ethyl-3-n,n-dimethylamino propionate |
CID PubChem | 88372 |
Nom IUPAC | ethyl 3-(dimethylamino)propanoate |
SMILES | CCOC(=O)CCN(C)C |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11351317
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L01542.06 |
5 g |
23.10€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11361317
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L01542.14 |
25 g |
71.20€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Ethyl 3-dimethylaminopropionate is used in the preparation of [3-(dimethylamino)propionyl]guanidine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe 3-diméthylaminopropionate d’éthyle est utilisé dans la préparation de [3-(diméthylamino)propionyl]guanidine.
Solubilité
Immiscible avec l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants.
Identifiants chimiques
20120-21-2 | |
145.20 | |
IZMJWGJGVGRWBW-UHFFFAOYSA-N | |
88372 | |
CCOC(=O)CCN(C)C |
C7H15NO2 | |
MFCD00015166 | |
ethyl 3-dimethylamino propanoate, ethyl 3-dimethylaminopropionate, ethyl 3-dimethylamino propionate, n,n-dimethyl-beta-alanine ethyl ester, ethyl 3-n,n-dimethylamino propionate, ethyl n,n-dimethyl-beta-alaninate, ethyl beta-dimethylamino propionate, beta-alanine, n,n-dimethyl-, ethyl ester, ethyl 3-dimethyl-aminopropionate, ethyl-3-n,n-dimethylamino propionate | |
ethyl 3-(dimethylamino)propanoate |
Spécification
Ethyl 3-dimethylaminopropionate | |
56°C to 57°C (12 mmHg) | |
Amine-like | |
MFCD00015166 | |
1702477 | |
IZMJWGJGVGRWBW-UHFFFAOYSA-N | |
ethyl 3-(dimethylamino)propanoate | |
88372 | |
97% |
20120-21-2 | |
58°C (136°F) | |
C7H15NO2 | |
UN1993 | |
ethyl 3-dimethylamino propanoate, ethyl 3-dimethylaminopropionate, ethyl 3-dimethylamino propionate, n,n-dimethyl-beta-alanine ethyl ester, ethyl 3-n,n-dimethylamino propionate, ethyl n,n-dimethyl-beta-alaninate, ethyl beta-dimethylamino propionate, beta-alanine, n,n-dimethyl-, ethyl ester, ethyl 3-dimethyl-aminopropionate, ethyl-3-n,n-dimethylamino propionate | |
CCOC(=O)CCN(C)C | |
145.20 | |
145.2 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H226-H315-H319-H335
Liquide et vapeurs inflammables.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
Déclaration GHS P
280g-P305+P351+P338
Porter des gants de protection.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes.Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Avertissement
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :3 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :LIQUIDES INFLAMMABLES, N.S.A.
missing translation for 'rtecsNumber' : AY5992700
RUO – Research Use Only