Learn More
3-Bromopropionate d’éthyle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Description
Ethyl 3-bromopropionate was used in the preparation of (3?,4?-dimethoxyphenyl)-5-oxopentanoic acid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le3-bromopropionate d’éthyle a été utilisé dans la préparation de l’acide (3′,4′-diméthoxyphényle)-5-oxopentanoïque.
Solubilité
Soluble dans l’eau, l’alcool, le chloroforme, le benzène.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. À conserver à l’écart des agents oxydants forts, des bases, des agents réducteurs
Le3-bromopropionate d’éthyle a été utilisé dans la préparation de l’acide (3′,4′-diméthoxyphényle)-5-oxopentanoïque.
Solubilité
Soluble dans l’eau, l’alcool, le chloroforme, le benzène.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. À conserver à l’écart des agents oxydants forts, des bases, des agents réducteurs
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Ethyl 3-bromopropionate |
Densité | 1.416 |
Point d’ébullition | 67°C to 71°C (10 mmHg) |
Point d’éclair | 79°C (174°F) |
Indice de réfraction | 1.452 |
Quantité | 100 g |
Beilstein | 1700933 |
Sensibilité | Light sensitive |
Informations sur la solubilité | Soluble in water,alcohol,chloroform,benzene. |
Poids de la formule | 181.03 |