Learn More
Éthyl 3-(2-thiényl)-1H-pyrazole-5-carboxylate, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 10455142
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Identifiants chimiques
CAS 121195-03-7
Formule moléculaire C10H10N2O2S
Poids moléculaire (g/mol) 222.262
Numéro MDL MFCD07772880
Clé InChI NTCRDZSJYGZRIE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl 5-thien-2-yl-1h-pyrazole-3-carboxylate, ethyl 3-thiophen-2-yl-1h-pyrazole-5-carboxylate, ethyl 5-2-thienyl pyrazole-3-carboxylate, ethyl 5-thiophen-2-yl-1h-pyrazole-3-carboxylate, ethyl 3-2-thienyl-1h-pyrazole-5-carboxylate, ethyl 5-thiophen-2-yl-2h-pyrazole-3-carboxylate, 1h-pyrazole-3-carboxylic acid, 5-2-thienyl-, ethyl ester, 1h-pyrazole-3-carboxylicacid, 5-2-thienyl-, ethyl ester, acmc-20mpcx, maybridge1_008811
CID PubChem 2736478
Nom IUPAC Éthyle 5-thiophène-2-yl-1H-pyrazole-3-carboxylate
SMILES CCOC(=O)C1=NNC(=C1)C2=CC=CS2
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl 5-thien-2-yl-1H-pyrazole-3-carboxylate
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 10 g
Poids de la formule 222.27
Pourcentage de pureté 95%