Learn More
Éthyl 3-(2-thiényl)-1H-pyrazole-5-carboxylate, 97 %, Thermo Scientific™
74.85€ - 211.00€
Identifiants chimiques
CAS | 121195-03-7 |
---|---|
Formule moléculaire | C10H10N2O2S |
Poids moléculaire (g/mol) | 222.262 |
Numéro MDL | MFCD07772880 |
Clé InChI | NTCRDZSJYGZRIE-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | ethyl 5-thien-2-yl-1h-pyrazole-3-carboxylate, ethyl 3-thiophen-2-yl-1h-pyrazole-5-carboxylate, ethyl 5-2-thienyl pyrazole-3-carboxylate, ethyl 5-thiophen-2-yl-1h-pyrazole-3-carboxylate, ethyl 3-2-thienyl-1h-pyrazole-5-carboxylate, ethyl 5-thiophen-2-yl-2h-pyrazole-3-carboxylate, 1h-pyrazole-3-carboxylic acid, 5-2-thienyl-, ethyl ester, 1h-pyrazole-3-carboxylicacid, 5-2-thienyl-, ethyl ester, acmc-20mpcx, maybridge1_008811 |
CID PubChem | 2736478 |
Nom IUPAC | Éthyle 5-thiophène-2-yl-1H-pyrazole-3-carboxylate |
SMILES | CCOC(=O)C1=NNC(=C1)C2=CC=CS2 |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10772323
|
Thermo Scientific Maybridge
SPB04031DA |
1 g | Flacon en verre ambré |
74.85€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10437184
|
Thermo Scientific Maybridge
SPB04031DE |
5 g | Flacon en verre ambré |
132.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10455142
|
Thermo Scientific Maybridge
SPB04031EA |
10 g | Flacon en verre ambré |
211.00€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Identifiants chimiques
121195-03-7 | |
222.262 | |
NTCRDZSJYGZRIE-UHFFFAOYSA-N | |
2736478 | |
CCOC(=O)C1=NNC(=C1)C2=CC=CS2 |
C10H10N2O2S | |
MFCD07772880 | |
ethyl 5-thien-2-yl-1h-pyrazole-3-carboxylate, ethyl 3-thiophen-2-yl-1h-pyrazole-5-carboxylate, ethyl 5-2-thienyl pyrazole-3-carboxylate, ethyl 5-thiophen-2-yl-1h-pyrazole-3-carboxylate, ethyl 3-2-thienyl-1h-pyrazole-5-carboxylate, ethyl 5-thiophen-2-yl-2h-pyrazole-3-carboxylate, 1h-pyrazole-3-carboxylic acid, 5-2-thienyl-, ethyl ester, 1h-pyrazole-3-carboxylicacid, 5-2-thienyl-, ethyl ester, acmc-20mpcx, maybridge1_008811 | |
Éthyle 5-thiophène-2-yl-1H-pyrazole-3-carboxylate |
Spécification
Ethyl 5-thien-2-yl-1H-pyrazole-3-carboxylate | |
97.0 | |
C10H10N2O2S | |
ethyl 5-thien-2-yl-1h-pyrazole-3-carboxylate, ethyl 3-thiophen-2-yl-1h-pyrazole-5-carboxylate, ethyl 5-2-thienyl pyrazole-3-carboxylate, ethyl 5-thiophen-2-yl-1h-pyrazole-3-carboxylate, ethyl 3-2-thienyl-1h-pyrazole-5-carboxylate, ethyl 5-thiophen-2-yl-2h-pyrazole-3-carboxylate, 1h-pyrazole-3-carboxylic acid, 5-2-thienyl-, ethyl ester, 1h-pyrazole-3-carboxylicacid, 5-2-thienyl-, ethyl ester, acmc-20mpcx, maybridge1_008811 | |
CCOC(=O)C1=NNC(=C1)C2=CC=CS2 | |
222.262 | |
222.27 |
121195-03-7 | |
95% | |
MFCD07772880 | |
NTCRDZSJYGZRIE-UHFFFAOYSA-N | |
Éthyle 5-thiophène-2-yl-1H-pyrazole-3-carboxylate | |
2736478 | |
95% |