Learn More
Éthyl 2-morpholinobenzoate, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 10012374
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
10 g
Identifiants chimiques
CAS 192817-79-1
Formule moléculaire C13H17NO3
Poids moléculaire (g/mol) 235.283
Numéro MDL MFCD06204497
Clé InChI UIVDSGDHUXOYDW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl 2-morpholinobenzoate, ethyl 2-morpholin-4-yl benzoate, 2-morpholin-4-yl-benzoic acid ethyl ester, benzoic acid,2-4-morpholinyl-,ethyl ester, 2-morpholin-4-ylbenzoic acid ethyl ester, benzoic acid,2-4-morpholinyl-, ethyl ester
CID PubChem 7148401
Nom IUPAC 2-morpholine-4-ylbenzoate d’éthyle
SMILES CCOC(=O)C1=CC=CC=C1N2CCOCC2
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl 2-morpholinobenzoate
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Quantité 10 g
Poids de la formule 235.28
Pourcentage de pureté 97%