Learn More
2-cyclohexanoneacétate d’éthyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10566684
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 24731-17-7
Formule moléculaire C10H16O3
Poids moléculaire (g/mol) 184.23
Numéro MDL MFCD00001638
Clé InChI ZZWSNYNCRUZSPR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl 2-2-oxocyclohexyl acetate, ethyl 2-cyclohexanoneacetate, ethyl 2-oxocyclohexaneacetate, ethyl 2-oxocyclohexyl acetate, ethyl 2-cyclohexanone acetate, ethyl-2-cyclohexanone acetate, ethyl 2-oxocyclohexylacetate, cyclohexaneacetic acid, 2-oxo-, ethyl ester, ethyl 2-oxo-cyclohexyl-acetate
CID PubChem 91229
Nom IUPAC acétate d’éthyle 2-(2-oxocyclohexyl)
SMILES CCOC(=O)CC1CCCCC1=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl 2-cyclohexanoneacetate
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.0200g/mL
Point d’éclair >110°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (O=)C6H9CH2CO2C2H5
Indice de réfraction 1.4570 to 1.4590 (20°C, 589nm)
Quantité 5 g
Gravité spécifique 1.02
Poids de la formule 184.23
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Ethyl 2-cyclohexanoneacetate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.