Learn More
Éthyle 2-chloro-4-méthyl-1,3-thiazole-5-carboxylate 97 %, Thermo Scientific™
67.75€ - 363.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7238-62-2 |
---|---|
Formule moléculaire | C7H8ClNO2S |
Poids moléculaire (g/mol) | 205.656 |
Clé InChI | VUARUZUFHDNJSY-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | ethyl 2-chloro-4-methylthiazole-5-carboxylate, ethyl 2-chloro-4-methyl-5-thiazolecarboxylate, 5-thiazolecarboxylic acid, 2-chloro-4-methyl-, ethyl ester, 2-chloro-4-methyl-5-thiazolecarboxylic acid ethyl ester, 5-thiazolecarboxylicacid, 2-chloro-4-methyl-, ethyl ester, 2-chloro-4-methyl-thiazole-5-carboxylic acid ethyl ester |
CID PubChem | 594903 |
Nom IUPAC | éthyl 2-chloro-4-méthyl-1,3-thiazole-5-carboxylate |
SMILES | CCOC(=O)C1=C(N=C(S1)Cl)C |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10127302
|
Thermo Scientific Maybridge
MO07617CB |
250 mg |
67.75€
250mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10516693
|
Thermo Scientific Maybridge
MO07617DA |
1 g |
90.90€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10492674
|
Thermo Scientific Maybridge
MO07617DE |
5 g |
363.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Identifiants chimiques
7238-62-2 | |
205.656 | |
ethyl 2-chloro-4-methylthiazole-5-carboxylate, ethyl 2-chloro-4-methyl-5-thiazolecarboxylate, 5-thiazolecarboxylic acid, 2-chloro-4-methyl-, ethyl ester, 2-chloro-4-methyl-5-thiazolecarboxylic acid ethyl ester, 5-thiazolecarboxylicacid, 2-chloro-4-methyl-, ethyl ester, 2-chloro-4-methyl-thiazole-5-carboxylic acid ethyl ester | |
éthyl 2-chloro-4-méthyl-1,3-thiazole-5-carboxylate |
C7H8ClNO2S | |
VUARUZUFHDNJSY-UHFFFAOYSA-N | |
594903 | |
CCOC(=O)C1=C(N=C(S1)Cl)C |
Spécification
Ethyl 2-chloro-4-methyl-1, 3-thiazole-5-carboxylate | |
97% | |
ethyl 2-chloro-4-methylthiazole-5-carboxylate, ethyl 2-chloro-4-methyl-5-thiazolecarboxylate, 5-thiazolecarboxylic acid, 2-chloro-4-methyl-, ethyl ester, 2-chloro-4-methyl-5-thiazolecarboxylic acid ethyl ester, 5-thiazolecarboxylicacid, 2-chloro-4-methyl-, ethyl ester, 2-chloro-4-methyl-thiazole-5-carboxylic acid ethyl ester | |
CCOC(=O)C1=C(N=C(S1)Cl)C | |
205.656 | |
205.66 |
7238-62-2 | |
C7H8ClNO2S | |
VUARUZUFHDNJSY-UHFFFAOYSA-N | |
éthyl 2-chloro-4-méthyl-1,3-thiazole-5-carboxylate | |
594903 | |
97% |