Learn More
2-amino-5,6,7,8-tétrahydro-4H-cyclohepta[b]thiophène-3-carboxylate d’éthyle, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
41.40€ - 130.00€
Identifiants chimiques
CAS | 40106-13-6 |
---|---|
Formule moléculaire | C12H17NO2S |
Poids moléculaire (g/mol) | 239.333 |
Numéro MDL | MFCD00216932 |
Clé InChI | XTUHIGALMIGZST-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | ethyl 2-amino-5,6,7,8-tetrahydro-4h-cyclohepta b thiophene-3-carboxylate, ethyl 2-amino-4h,5h,6h,7h,8h-cyclohepta b thiophene-3-carboxylate, ethyl 2-amino-5,6,7,8-tetrahydro-4h-cyclohepta-b thiophene-3-carboxylate, ethyl 2-amino-4,5,6,7,8-pentahydrocyclohepta 1,2-b thiophene-3-carboxylate, 2-amino-5,6,7,8-tetrahydro-4h-cyclohepta b thiophene-3-carboxylic acid ethyl ester, ethyl 2-aminocyclohepta b thiophene-3-carboxylate, aronis24232, ethyl 2-aminocycloheptathiophene-3-carboxylate, 2-amino-3-ethoxy-carbonyl-4,5-pentamethylenethiophene |
CID PubChem | 292644 |
Nom IUPAC | éthyle 2-amino-5,6,7,8-tétrahydro-4H-cyclohepta[b]thiophène-3-carboxylate |
SMILES | CCOC(=O)C1=C(SC2=C1CCCCC2)N |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15448785
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H34116.03 |
1 g |
41.40€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15458785
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H34116.06 |
5 g |
130.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff fields.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsIl s’agit d’une importante matière première et intermédiaire utilisée dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques, les produits agrochimiques et les champs de colorants.
Solubilité
Soluble dans le méthanol et l’éthanol.
Remarques
Stocker dans un endroit frais et sec, dans un récipient bien scellé. Conserver à l’abri des oxydants.
Identifiants chimiques
40106-13-6 | |
239.333 | |
XTUHIGALMIGZST-UHFFFAOYSA-N | |
292644 | |
CCOC(=O)C1=C(SC2=C1CCCCC2)N |
C12H17NO2S | |
MFCD00216932 | |
ethyl 2-amino-5,6,7,8-tetrahydro-4h-cyclohepta b thiophene-3-carboxylate, ethyl 2-amino-4h,5h,6h,7h,8h-cyclohepta b thiophene-3-carboxylate, ethyl 2-amino-5,6,7,8-tetrahydro-4h-cyclohepta-b thiophene-3-carboxylate, ethyl 2-amino-4,5,6,7,8-pentahydrocyclohepta 1,2-b thiophene-3-carboxylate, 2-amino-5,6,7,8-tetrahydro-4h-cyclohepta b thiophene-3-carboxylic acid ethyl ester, ethyl 2-aminocyclohepta b thiophene-3-carboxylate, aronis24232, ethyl 2-aminocycloheptathiophene-3-carboxylate, 2-amino-3-ethoxy-carbonyl-4,5-pentamethylenethiophene | |
éthyle 2-amino-5,6,7,8-tétrahydro-4H-cyclohepta[b]thiophène-3-carboxylate |
Spécification
Ethyl 2-amino-5,6,7,8-tetrahydro-4H-cyclohepta[b]thiophene-3-carboxylate | |
87°C to 88°C | |
MFCD00216932 | |
Soluble in methanol and ethanol. | |
CCOC(=O)C1=C(SC2=C1CCCCC2)N | |
239.333 | |
239.33 |
40106-13-6 | |
C12H17NO2S | |
ethyl 2-amino-5,6,7,8-tetrahydro-4h-cyclohepta b thiophene-3-carboxylate, ethyl 2-amino-4h,5h,6h,7h,8h-cyclohepta b thiophene-3-carboxylate, ethyl 2-amino-5,6,7,8-tetrahydro-4h-cyclohepta-b thiophene-3-carboxylate, ethyl 2-amino-4,5,6,7,8-pentahydrocyclohepta 1,2-b thiophene-3-carboxylate, 2-amino-5,6,7,8-tetrahydro-4h-cyclohepta b thiophene-3-carboxylic acid ethyl ester, ethyl 2-aminocyclohepta b thiophene-3-carboxylate, aronis24232, ethyl 2-aminocycloheptathiophene-3-carboxylate, 2-amino-3-ethoxy-carbonyl-4,5-pentamethylenethiophene | |
XTUHIGALMIGZST-UHFFFAOYSA-N | |
éthyle 2-amino-5,6,7,8-tétrahydro-4H-cyclohepta[b]thiophène-3-carboxylate | |
292644 | |
96% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H319-H335
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P261-P264b-P270-P271-P301+P312-P304+P340-P312-P330-P501c
H302+H332
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only