Learn More
Chlorhydrate d’éthyl 2-amidinoacétate, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
27.00€ - 484.00€
Identifiants chimiques
CAS | 57508-48-2 |
---|---|
Formule moléculaire | C5H11ClN2O2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 166.605 |
Numéro MDL | MFCD06797615 |
Clé InChI | VOHFLYOSVGWQOS-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | ethyl 3-amino-3-iminopropanoate hydrochloride, ethyl 2-amidinoacetate hydrochloride, 3-amino-3-iminopropanoic acid ethyl ester hydrochloride, ethyl 2-carbamimidoylacetate hydrochloride, 3-amino-3-imino-propanoic acid, ethyl ester hcl, carbamimidoyl-acetic acid ethyl ester hydrochloride, ethyl 2-amidinoacetate hcl, ethyl 3-amino-3-iminopropanate hydrochloride, ethyl 3-amino-3-iminopropanoate hcl, 3-amino-3-iminopropionic acid ethyl ester hydrochloride |
CID PubChem | 15555354 |
Nom IUPAC | éthyl 3-amino-3-iminopropanoate;chlorhydrate |
SMILES | CCOC(=O)CC(=N)N.Cl |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15401419
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H64288.03 |
1 g | N/A | ||||||
15411419
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H64288.06 |
5 g |
110.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15421419
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H64288.14 |
25 g |
484.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
It is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsIl est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
Identifiants chimiques
57508-48-2 | |
166.605 | |
VOHFLYOSVGWQOS-UHFFFAOYSA-N | |
15555354 | |
CCOC(=O)CC(=N)N.Cl |
C5H11ClN2O2 | |
MFCD06797615 | |
ethyl 3-amino-3-iminopropanoate hydrochloride, ethyl 2-amidinoacetate hydrochloride, 3-amino-3-iminopropanoic acid ethyl ester hydrochloride, ethyl 2-carbamimidoylacetate hydrochloride, 3-amino-3-imino-propanoic acid, ethyl ester hcl, carbamimidoyl-acetic acid ethyl ester hydrochloride, ethyl 2-amidinoacetate hcl, ethyl 3-amino-3-iminopropanate hydrochloride, ethyl 3-amino-3-iminopropanoate hcl, 3-amino-3-iminopropionic acid ethyl ester hydrochloride | |
éthyl 3-amino-3-iminopropanoate;chlorhydrate |
Spécification
Ethyl 2-amidinoacetate hydrochloride | |
105°C to 108°C | |
MFCD06797615 | |
ethyl 3-amino-3-iminopropanoate hydrochloride, ethyl 2-amidinoacetate hydrochloride, 3-amino-3-iminopropanoic acid ethyl ester hydrochloride, ethyl 2-carbamimidoylacetate hydrochloride, 3-amino-3-imino-propanoic acid, ethyl ester hcl, carbamimidoyl-acetic acid ethyl ester hydrochloride, ethyl 2-amidinoacetate hcl, ethyl 3-amino-3-iminopropanate hydrochloride, ethyl 3-amino-3-iminopropanoate hcl, 3-amino-3-iminopropionic acid ethyl ester hydrochloride | |
CCOC(=O)CC(=N)N.Cl | |
166.605 | |
166.6 | |
Solide |
57508-48-2 | |
C5H11ClN2O2 | |
3694030 | |
VOHFLYOSVGWQOS-UHFFFAOYSA-N | |
éthyl 3-amino-3-iminopropanoate;chlorhydrate | |
15555354 | |
95% |
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H315-H319-H335
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only