Learn More
Butanoate d’éthyl2,4 -dioxo-4 -(2 -thiényl), 90 %, Thermo Scientific™
30.35€ - 153.00€
Identifiants chimiques
CAS | 36983-36-5 |
---|---|
Formule moléculaire | C10H10O4S |
Poids moléculaire (g/mol) | 226.246 |
Numéro MDL | MFCD00126316 |
Clé InChI | GCCFYXYKJZUHMI-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | ethyl 2,4-dioxo-4-thiophen-2-yl butanoate, ethyl 2,4-dioxo-4-2-thienyl butanoate, 2,4-dioxo-4-thiophen-2-yl-butyric acid ethyl ester, 2-thiophenebutanoicacid, a,g-dioxo-, ethyl ester, 2,4-dioxo-4-2-thienyl butanoic acid ethyl ester, 2,4-dioxo-4-thiophen-2-ylbutyric acid ethyl ester |
CID PubChem | 2799459 |
Nom IUPAC | 2,4-dioxo-4-thiophène-2-ylbutanoate d’éthyle |
SMILES | CCOC(=O)C(=O)CC(=O)C1=CC=CS1 |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10059491
|
Thermo Scientific Maybridge
SPB04027DA |
1 g | Flacon en verre ambré |
30.35€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10069491
|
Thermo Scientific Maybridge
SPB04027EA |
10 g | Flacon en verre ambré |
153.00€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Identifiants chimiques
36983-36-5 | |
226.246 | |
GCCFYXYKJZUHMI-UHFFFAOYSA-N | |
2799459 | |
CCOC(=O)C(=O)CC(=O)C1=CC=CS1 |
C10H10O4S | |
MFCD00126316 | |
ethyl 2,4-dioxo-4-thiophen-2-yl butanoate, ethyl 2,4-dioxo-4-2-thienyl butanoate, 2,4-dioxo-4-thiophen-2-yl-butyric acid ethyl ester, 2-thiophenebutanoicacid, a,g-dioxo-, ethyl ester, 2,4-dioxo-4-2-thienyl butanoic acid ethyl ester, 2,4-dioxo-4-thiophen-2-ylbutyric acid ethyl ester | |
2,4-dioxo-4-thiophène-2-ylbutanoate d’éthyle |
Spécification
Ethyl 2, 4-dioxo-4-(2-thienyl)butanoate | |
90.0 | |
C10H10O4S | |
ethyl 2,4-dioxo-4-thiophen-2-yl butanoate, ethyl 2,4-dioxo-4-2-thienyl butanoate, 2,4-dioxo-4-thiophen-2-yl-butyric acid ethyl ester, 2-thiophenebutanoicacid, a,g-dioxo-, ethyl ester, 2,4-dioxo-4-2-thienyl butanoic acid ethyl ester, 2,4-dioxo-4-thiophen-2-ylbutyric acid ethyl ester | |
CCOC(=O)C(=O)CC(=O)C1=CC=CS1 | |
226.246 | |
226.25 |
36983-36-5 | |
90% | |
MFCD00126316 | |
GCCFYXYKJZUHMI-UHFFFAOYSA-N | |
2,4-dioxo-4-thiophène-2-ylbutanoate d’éthyle | |
2799459 | |
90% |