Learn More
Astell Scientific™ Interface Ethernet
Exportez ou imprimez des rapports de stérilisation via ce port Ethernet intégré. L’interface Ethernet Astell Scientific™ peut également être utilisée pour la surveillance et la maintenance à distance et les mises à jour logicielles.
Marque:  Astell Scientific™ AAR122
Code produit. 13417413
  • 378.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 03-11-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Permet une connectivité réseau sécurisée, un accès à distance et des diagnostics.
  • Connecte directement votre autoclave à votre réseau.
  • Fournit une connexion entièrement sécurisée entre la machine et Astell Scientific™ pour bénéficier des mises à jour logicielles, de l’interrogation des données et du dépannage de l’utilisateur final ou de la recherche des défaillances.
  • La configuration se fait au moment de la commande.
  • Les paramétrages simples additionnels sont facilement réalisables par l’utilisateur final.
  • Simplifie le flux de travail et les processus et permet une prise en charge plus rapide pour réduire les temps d’interruption éventuels.
Spécification
Spécification
Interface Ethernet
Documents
One moment while we fetch your results.
Nom du produit
Astell Scientific™ Interface Ethernet > Type de produit : Interface Ethernet