Learn More
Chlorhydrate de triéthanolamine, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
32.10€ - 141.00€
Identifiants chimiques
CAS | 2002-24-6 |
---|---|
Formule moléculaire | C2H8ClNO |
Poids moléculaire (g/mol) | 97.542 |
Numéro MDL | MFCD00012892 |
Clé InChI | PMUNIMVZCACZBB-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 2-aminoethanol hydrochloride, ethanolamine hydrochloride, ethanolamine hcl, mea hydrochloride, monoethanolamine hydrochloride, ethanolamine chloride, colamine hydrochloride, ethanol, 2-amino-, hydrochloride, ethanolamine-hcl, 2-hydroxyethylammonium chloride |
CID PubChem | 74819 |
Nom IUPAC | 2-aminoéthanol;hydrochloride |
SMILES | C(CO)N.Cl |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11313466
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L14322.22 |
100 g |
32.10€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11323466
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L14322.36 |
500 g |
141.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
2002-24-6 | |
97.542 | |
PMUNIMVZCACZBB-UHFFFAOYSA-N | |
74819 | |
C(CO)N.Cl |
C2H8ClNO | |
MFCD00012892 | |
2-aminoethanol hydrochloride, ethanolamine hydrochloride, ethanolamine hcl, mea hydrochloride, monoethanolamine hydrochloride, ethanolamine chloride, colamine hydrochloride, ethanol, 2-amino-, hydrochloride, ethanolamine-hcl, 2-hydroxyethylammonium chloride | |
2-aminoéthanol;hydrochloride |
Spécification
Ethanolamine hydrochloride | |
83°C to 86°C | |
MFCD00012892 | |
Hygroscopic | |
2-aminoethanol hydrochloride, ethanolamine hydrochloride, ethanolamine hcl, mea hydrochloride, monoethanolamine hydrochloride, ethanolamine chloride, colamine hydrochloride, ethanol, 2-amino-, hydrochloride, ethanolamine-hcl, 2-hydroxyethylammonium chloride | |
C(CO)N.Cl | |
97.542 | |
97.55 |
2002-24-6 | |
C2H8ClNO | |
3542892 | |
14,3727 | |
PMUNIMVZCACZBB-UHFFFAOYSA-N | |
2-aminoéthanol;hydrochloride | |
74819 | |
≥98% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H319-H335
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 217-900-6
missing translation for 'rtecsNumber' : KJ6370000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only