Learn More
éthanolamine, 99 %, H2O 0,5 % max., Thermo Scientific Chemicals
51.26€ - 127.00€
Identifiants chimiques
CAS | 141-43-5 |
---|---|
Formule moléculaire | C2H7NO |
Poids moléculaire (g/mol) | 61.08 |
Numéro MDL | MFCD00008183 |
Clé InChI | HZAXFHJVJLSVMW-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | ethanolamine, monoethanolamine, aminoethanol, 2-hydroxyethylamine, colamine, glycinol, olamine, 2-amino-1-ethanol, ethanol, 2-amino, ethylolamine |
CID PubChem | 700 |
ChEBI | CHEBI:16000 |
Nom IUPAC | 2-aminoéthanol |
SMILES | NCCO |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11368097
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
022793.30 |
250 g |
51.26€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11358097
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
022793.A1 |
1 kg | N/A | ||||||
Description
Ethanolamine is used as a surfactant, fluorimetric reagent, and to remove CO2 and H2S from natural gas and other gases, functional fluids, intermediates. It is also used as feedstock in the production of detergents, emulsifiers, polishes, pharmaceuticals, corrosion inhibitors, chemical intermediates, ion exchange agents, plating agents and surface treating agents, electrical and electronic products, paper products, personal care products.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
141-43-5 | |
61.08 | |
HZAXFHJVJLSVMW-UHFFFAOYSA-N | |
700 | |
2-aminoéthanol |
C2H7NO | |
MFCD00008183 | |
ethanolamine, monoethanolamine, aminoethanol, 2-hydroxyethylamine, colamine, glycinol, olamine, 2-amino-1-ethanol, ethanol, 2-amino, ethylolamine | |
CHEBI:16000 | |
NCCO |
Spécification
Ethanolamine | |
10°C | |
169°C to 170°C | |
Ammonia-like | |
1.454 | |
UN2491 | |
Air sensitive; Hygroscopic | |
ethanolamine, monoethanolamine, aminoethanol, 2-hydroxyethylamine, colamine, glycinol, olamine, 2-amino-1-ethanol, ethanol, 2-amino, ethylolamine | |
HZAXFHJVJLSVMW-UHFFFAOYSA-N | |
2-aminoéthanol | |
700 | |
61.08 | |
H2O 0,5 % max. |
141-43-5 | |
1.012 g/mL | |
93°C (199°F) | |
C2H7NO | |
MFCD00008183 | |
505944 | |
14,3727 | |
Soluble in benzene,ether,carbon tetrachloride. | |
NCCO | |
61.08 | |
CHEBI:16000 | |
99% | |
Liquide |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H314-H318-H302-H312-H332-H227
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Provoque de graves lésions des yeux.
Nocif en cas d’ingestion.
Nocif par contact cutané.
Nocif par inhalation.
Liquide combustible.
P210-P235-P260-P264b-P270-P271-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P331-P363-P370+P378q-P501c
H227-H302+H312+H332-H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :8 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :ÉTHANOLAMINE
missing translation for 'einecsNumber' : 205-483-3
missing translation for 'rtecsNumber' : KJ5775000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Températures ambiantes ; conserver sous argon
RUO – Research Use Only