Learn More
Éthanolamine, 99 %, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
53.80€ - 274.00€
Identifiants chimiques
CAS | 141-43-5 |
---|---|
Formule moléculaire | C2H7NO |
Poids moléculaire (g/mol) | 61.08 |
Numéro MDL | MFCD00008183 |
Clé InChI | HZAXFHJVJLSVMW-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | ethanolamine, monoethanolamine, aminoethanol, 2-hydroxyethylamine, colamine, glycinol, olamine, 2-amino-1-ethanol, ethanol, 2-amino, ethylolamine |
CID PubChem | 700 |
ChEBI | CHEBI:16000 |
SMILES | NCCO |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10754775
|
Thermo Scientific Acros
427251000 |
100 mL | Flacon en verre AcroSeal™ |
53.80€
100mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10473264
|
Thermo Scientific Acros
427258000 |
800 mL | Flacon en verre AcroSeal™ |
274.00€
800mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
141-43-5 | |
61.08 | |
HZAXFHJVJLSVMW-UHFFFAOYSA-N | |
700 | |
NCCO |
C2H7NO | |
MFCD00008183 | |
ethanolamine, monoethanolamine, aminoethanol, 2-hydroxyethylamine, colamine, glycinol, olamine, 2-amino-1-ethanol, ethanol, 2-amino, ethylolamine | |
CHEBI:16000 |
Spécification
Ethanolamine | |
10.3°C | |
170.0°C | |
Authentique | |
C2H7NO | |
1.4530 to 1.4550 | |
15, 3782 | |
ethanolamine, monoethanolamine, aminoethanol, 2-hydroxyethylamine, colamine, glycinol, olamine, 2-amino-1-ethanol, ethanol, 2-amino, ethylolamine | |
HZAXFHJVJLSVMW-UHFFFAOYSA-N | |
2-aminoéthane-1-ol | |
700 | |
24 mPa.s (20°C) | |
99% |
141-43-5 | |
1.0120g/mL | |
92°C | |
98.5% min. (GC) | |
H2NCH2CH2OH | |
MFCD00008183 | |
1.012 | |
Solubility in water: soluble. Other solubilities: miscible with methanol and acetone, soluble in benzene, ether, ccl4 and n-heptane | |
NCCO | |
61.08 | |
CHEBI:16000 | |
61.08 | |
Liquide |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Nocif en cas d’ingestion.
Nocif par contact cutané.
Nocif en cas d’inhalation.
Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Peut irriter les voies respiratoires.
Déclaration GHS P
Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes.
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées.
Continuer à rincer.
EN CAS D’INHALATION :
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 205-483-3
- Ethanolamine
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- H312-Nocif par contact cutané.
- H332-Nocif par inhalation.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.