Learn More
Solution d’éthanol à 70 %, qualité biologie moléculaire, Fisher BioReagents™
Code produit. 15542393
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 L
4 L
Règlementaire: Ce produit est soumis à accise sur l'alcool conformément à la directive européenne 92/83/CEE, tout client doit avoir une autorisation avant la livraison.
Règlementaire: Ce produit est soumis à accise sur l'alcool conformément à la directive européenne 92/83/CEE, tout client doit avoir une autorisation avant la livraison.
Utilisez pour concentrer les échantillons d’acides nucléiques par précipitation
  • Détection de la DNase et de la protéase pour vérifier l’absence d’enzymes hydrolytiques
  • Combinez ce mélange avec des kits “mini-prep“ du commerce ou une extraction traditionnelle
  • Éthanol absolu de qualité ACS utilisé pour la préparation de la solution
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 64-17-5, 7732-18-5
Formule moléculaire C2H6O
Poids moléculaire (g/mol) 46.069
Clé InChI LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl alcohol, alcohol, methylcarbinol, grain alcohol, ethyl hydroxide, ethyl hydrate, algrain, alcohol, anhydrol, tecsol
CID PubChem 702
ChEBI CHEBI:16236
Nom IUPAC éthanol
SMILES CCO
Spécification
Nom chimique ou matériau 70% Ethanol Solution
Point de fusion -114°C
% min. CAS 70%
Couleur Incolore
% max. CAS 30%
Densité 0.80g/cm3
Point d’ébullition 78°C
Quantité 500 mL
Conditionnement Flacon en PEHD
Forme physique Liquide
Résidus après évaporation ≤0.001%
Eau 28%-32% (GC-TCD)
Qualité Biologie moléculaire
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Ethanol Solution 70%
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P264-Se laver le visage, les mainset toute surface depeau exposée soigneusement après manipulation.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.