Learn More
Ethanol (Untaxed), Puriss. p.a., ACS reagent, prima fine spirit, without additive, F15, ∼96%, for license holders only, Honeywell Riedel-de Haën™
56.57€
Identifiants chimiques
CAS | 64-17-5 |
---|---|
Formule moléculaire | C2H6O |
Poids moléculaire (g/mol) | 46.069 |
Numéro MDL | MFCD00003568 |
Clé InChI | LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | ethyl alcohol, alcohol, methylcarbinol, grain alcohol, ethyl hydroxide, ethyl hydrate, algrain, alcohol, anhydrol, tecsol |
CID PubChem | 702 |
ChEBI | CHEBI:16236 |
Nom IUPAC | éthanol |
SMILES | CCO |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15630620
|
Honeywell-Riedel-de Haen
02870-1L |
1 L |
56.57€
1L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Identifiants chimiques
64-17-5 | |
46.069 | |
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N | |
702 | |
éthanol |
C2H6O | |
MFCD00003568 | |
ethyl alcohol, alcohol, methylcarbinol, grain alcohol, ethyl hydroxide, ethyl hydrate, algrain, alcohol, anhydrol, tecsol | |
CHEBI:16236 | |
CCO |
Spécification
Ethanol | |
0.789g/mL at 25°C | |
14°C (57.2°F) | |
Prima Fine Spirit | |
CH3CH2OH | |
44.6mmHg (20°C) | |
1718733 | |
Completely souble in water | |
CCO | |
46.069 | |
CHEBI:16236 | |
96% |
64-17-5 | |
19% (60°F) | |
683°F | |
C2H6O | |
MFCD00003568 | |
UN1170 | |
ethyl alcohol, alcohol, methylcarbinol, grain alcohol, ethyl hydroxide, ethyl hydrate, algrain, alcohol, anhydrol, tecsol | |
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N | |
éthanol | |
702 | |
46.07g/mol | |
ACS/certifié pur |
Sécurité et traitement
P210-P305 + P351 + P338-P370 + P378-P403 + P235
H225-H319
missing translation for 'dotInformation' : class 3 - PG 2 - Ethanol
missing translation for 'einecsNumber' : 200-578-6
missing translation for 'rtecsNumber' : KQ6300000
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
Informations supplémentaires
- Ethanol
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P243-Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Ethanol; ethyl alcohol