Learn More
Éthanol, dénaturé, spécial, Thermo Scientific™
Code produit. 15431717
Click to view available options
Quantité:
1 L
4 L
Règlementaire: Ce produit est soumis à accise sur l'alcool conformément à la directive européenne 92/83/CEE, tout client doit avoir une autorisation avant la livraison.
Règlementaire: Ce produit est soumis à accise sur l'alcool conformément à la directive européenne 92/83/CEE, tout client doit avoir une autorisation avant la livraison.
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 64-17-5, 67-56-1, 141-78-6
Formule moléculaire C2H6O
Poids moléculaire (g/mol) 46.069
Numéro MDL MFCD00003568
Clé InChI LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl alcohol, alcohol, methylcarbinol, grain alcohol, ethyl hydroxide, ethyl hydrate, algrain, alcohol, anhydrol, tecsol
CID PubChem 702
ChEBI CHEBI:16236
Nom IUPAC éthanol
SMILES CCO
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethanol
Couleur Incolore
Aspect Colorless liquid
Quantité 4 L
Point d’éclair 13°C (55°F)
Odeur Alcohol-like
Forme physique Liquide
Indice de réfraction 1.361
Beilstein 1718733
Informations sur la solubilité Miscible in water.
Poids de la formule 46.08
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Ethyl alcohol: 92%; Methanol: 4%; Ethyl acetate: 4%