Learn More
Ethanol, Anhydrous, Honeywell™ Riedel-de-Haën™
Identifiants chimiques
CAS | 64-17-5 |
---|---|
Formule moléculaire | C2H6O |
Poids moléculaire (g/mol) | 46.069 |
Numéro MDL | MFCD00003568 |
Clé InChI | LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | ethyl alcohol, alcohol, methylcarbinol, grain alcohol, ethyl hydroxide, ethyl hydrate, algrain, alcohol, anhydrol, tecsol |
CID PubChem | 702 |
ChEBI | CHEBI:16236 |
Nom IUPAC | ethanol |
SMILES | CCO |
Identifiants chimiques
64-17-5 | |
46.069 | |
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N | |
702 | |
ethanol |
C2H6O | |
MFCD00003568 | |
ethyl alcohol, alcohol, methylcarbinol, grain alcohol, ethyl hydroxide, ethyl hydrate, algrain, alcohol, anhydrol, tecsol | |
CHEBI:16236 | |
CCO |
Spécification
Ethanol | |
64-17-5 | |
CH3CH2OH | |
UN1170 | |
ethyl alcohol, alcohol, methylcarbinol, grain alcohol, ethyl hydroxide, ethyl hydrate, algrain, alcohol, anhydrol, tecsol | |
CCO | |
46.069 | |
CHEBI:16236 | |
0.789g/mL at 25°C | |
14°C (57.2°F) | |
44.6mmHg (20°C) |
Anhydrous, tested According to Ph.Eur. | |
C2H6O | |
MFCD00003568 | |
1718733 | |
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N | |
ethanol | |
702 | |
46.07g/mol | |
19% (60°F) | |
683°F |
Sécurité et traitement
P210-P305 + P351 + P338-P370 + P378-P403 + P235
missing translation for 'dotInformation' : class 3 - PG 2 - Ethanol
missing translation for 'rtecsNumber' : 200-578-6