Learn More
Ethanol (Taxed), Absolute, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., liquid, ≥99.8% (GC), for domestic sale in Germany, France, Ireland and United Kingdom, Honeywell Riedel-de Haën™
Chemical Identifiers
CAS 64-17-5
Formule moléculaire C2H6O
Poids moléculaire (g/mol) 46.069
Numéro MDL MFCD00003568
Clé InChI LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl alcohol, alcohol, methylcarbinol, grain alcohol, ethyl hydroxide, ethyl hydrate, algrain, alcohol, anhydrol, tecsol
CID PubChem 702
ChEBI CHEBI:16236
Nom IUPAC éthanol
SMILES CCO
View More Specs
Description
Description
Specifications
Chemical Identifiers
64-17-5
46.069
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
702
éthanol
C2H6O
MFCD00003568
ethyl alcohol, alcohol, methylcarbinol, grain alcohol, ethyl hydroxide, ethyl hydrate, algrain, alcohol, anhydrol, tecsol
CHEBI:16236
CCO
Specifications
Ethanol
64-17-5
19% (60°F)
683°F
C2H6O
MFCD00003568
1170
ethyl alcohol, alcohol, methylcarbinol, grain alcohol, ethyl hydroxide, ethyl hydrate, algrain, alcohol, anhydrol, tecsol
CCO
46.069
CHEBI:16236
≥99.8% (GC)
Reag. Ph. Eur. reag. ISO
0.789g/mL at 25°C
14°C (57.2°F)
Liquide
CH3CH2OH
44.6mmHg (20°C)
1718733
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
éthanol
702
46.07g/mol
Videos
Safety and Handling
Safety and Handling
P210-P305 + P351 + P338-P370 + P378-P403 + P235
H225-H319
Danger
missing translation for 'einecsNumber' : 200-578-6
missing translation for 'rtecsNumber' : KQ6300000
Product Identifier
  • Ethanol
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Hazard Statement
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Precautionary Statement
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
SDS
Documents
Documents
Certificates