Learn More
Éthanol absolu + de 99,8 %, certifié AR pour analyse, répond aux spécifications analytiques de Ph.Eur., BP, Fisher Chemical
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 L
2.5 L
2.5 l
5 L
10 L
25 L
Conditionnement:
Boîte métallique
Flacon en plastique PEHD
Flacon en verre ambré
Flacon en verre revêtu de plastique
Récipient en plastique
Description
C2H6O, numéro CAS 64-17-5, 2,5 L, 78°C, CHEBI:16236, incolore, 46,07 g/mol, LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N, éthanol, -114°C, 3568, 46,069, flacon de verre ambré, liquide, 702, CCO
Spécification
Spécification
Conditionnement | Boîte métallique |
Quantité | 25 L |
Couleur | Incolore |
Poids de la formule | 46.07g/mol |
pH | 7 |
Point de fusion | -114°C |
Point d’ébullition | 78°C |
Forme physique | Liquide |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Ethanol 96%, technical, duty free
- Dangers
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Liquide inflammable Catégorie 2
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
- MIXTURE LIST-Contient: Ethanol