Learn More
Éthanol, 96 % (v/v), extra pur, SLR, Fisher Chemical
179.00€ - 198.00€
Identifiants chimiques
CAS 64-17-5
Formule moléculaire C2H6O
Poids moléculaire (g/mol) 46.07
Numéro MDL 3568
Clé InChI LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 702
ChEBI CHEBI:16236
Nom IUPAC éthanol
SMILES CCO
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
10162252
Afficher les documents Détails de la promotion
Fisher Chemical
E/0551DF/17
Flacon en verre ambré
179.00€
2.50L
10253912
Afficher les documents
Fisher Chemical
E/0551DF/C17
Flacon en PEHD
198.00€
2.50L
Identifiants chimiques
64-17-5
46.07
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
CHEBI:16236
CCO
C2H6O
3568
702
éthanol
Spécification
-114°C
Incolore
2.5 L
C2H6O
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
éthanol
702
46.07g/mol
64-17-5
78°C
Liquide
3568
CCO
46.07
CHEBI:16236
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Identifiant produit
  • Ethanol (96% v/v)
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.