Learn More
Éthanediol, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
C2H6O2, numéro CAS 107-21-1, alcool éthylène, alcool-glycol, 2-hydroxyéthanol, 1,2-éthanediol, glycol, fridex, monoéthylène glycol, tescol, 1,2-dihydroxyéthane, éthylène glycol, 2,5 L, 196°C, CHEBI:30742, incolore, 62,06 g/mol, LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N, éthane-1,2-diol, -13°C, 2885
43.90€ - 409.00€
Identifiants chimiques
CAS | 107-21-1 |
---|---|
Formule moléculaire | C2H6O2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 62.068 |
Numéro MDL | 2885 |
Clé InChI | LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | ethylene glycol, 1,2-ethanediol, glycol, monoethylene glycol, 1,2-dihydroxyethane, 2-hydroxyethanol, glycol alcohol, ethylene alcohol, fridex, tescol |
CID PubChem | 174 |
ChEBI | CHEBI:30742 |
Nom IUPAC | éthane-1,2-diol |
SMILES | C(CO)O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10395700
|
Fisher Chemical
E/0350/PB08 |
500 mL | Flacon en plastique PEHD |
46.05€
500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10122000
|
Fisher Chemical
E/0350/15 |
1 L | Flacon en verre ambré |
43.90€
1L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10274430
|
Fisher Chemical
E/0350/17 |
2.5 L | Flacon en verre ambré |
70.30€
2.50L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10346420
|
Fisher Chemical
E/0350/PB17 |
2.5 L | Flacon en plastique PEHD |
76.85€
2.50L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10000130
|
Fisher Chemical
E/0350/25 |
25 L | Récipient en plastique |
409.00€
25L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
C2H6O2, numéro CAS 107-21-1, alcool éthylène, alcool-glycol, 2-hydroxyéthanol, 1,2-éthanediol, glycol, fridex, monoéthylène glycol, tescol, 1,2-dihydroxyéthane, éthylène glycol, 2,5 L, 196°C, CHEBI:30742, incolore, 62,06 g/mol, LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N, éthane-1,2-diol, -13°C, 2885
Identifiants chimiques
107-21-1 | |
62.068 | |
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N | |
174 | |
éthane-1,2-diol |
C2H6O2 | |
2885 | |
ethylene glycol, 1,2-ethanediol, glycol, monoethylene glycol, 1,2-dihydroxyethane, 2-hydroxyethanol, glycol alcohol, ethylene alcohol, fridex, tescol | |
CHEBI:30742 | |
C(CO)O |
Spécification
107-21-1 | |
Incolore | |
196°C | |
2885 | |
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N | |
éthane-1,2-diol | |
174 | |
CHEBI:30742 | |
0.12mmHg at 20°C |
-13°C | |
5.5 to 7.5 | |
C2H6O2 | |
ethylene glycol, 1,2-ethanediol, glycol, monoethylene glycol, 1,2-dihydroxyethane, 2-hydroxyethanol, glycol alcohol, ethylene alcohol, fridex, tescol | |
C(CO)O | |
62.068 | |
2.14 | |
62.06g/mol | |
Liquide visqueux |