Learn More
Cytiva Ferrule ETFE
Ferrules utilisées pour les tubes de chromatographie. La ferrule ETFE GE Healthcare Lifescience™ est fabriquée en éthylène tétrafluoroéthylène et est proposé en différents diamètres extérieurs.
Marque: Cytiva 18-1127-06
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Ferrules
- Accessoire de chromatographie
- Utilisé pour : protection de l'extrémité de la tubulure
- Par boîte : 10 connecteurs
- Fluoroéthylène éthylènetétrade (ETFE)
Spécification
Ferrule | |
de dia. int. | |
10/boîte |
1/16 po | |
ETFE |