Learn More
Masterflex™ Tubulure en polyuréthane à base d’ester
Idéal pour les applications de transfert de haute pureté, de laboratoire général et à base de pétrole
Marque: Masterflex™ 95680-00
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Sans plastifiant.
- Faible taux de matières extractibles
- Efficace à basse température.
- Bonne résistance aux produits chimiques à base de pétrole.
- Excellente force de traction.
- Utilisation non recommandée avec des solutions aqueuses.
- Plage de températures : -70 à +185°F (-56 à +85°C)
- Stérilisation : Oxyde d'éthylène.
Spécification
3A ; sans DEHP ; Pharmacopée européenne ; NSF-51 ; NSF-61 ; ADCF ; FDA ; sans phtalates ; USP | |
1,6 mm | |
3,2 mm | |
30,5 m | |
–70deg;F | |
100 pi/boîte. | |
Transparent | |
185°F |
Tubulure en polyuréthane à base d’ester | |
PUR | |
100 pieds | |
0,8 mm | |
-56deg;C | |
Oxyde d’éthylène | |
100°psi | |
85°C |