Learn More
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Type de bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Type de bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
16681074
|
Thermo Scientific™
98F-AXV-TS |
98 L | UE | N/A | N/A | N/A | |||||
Description
Réduisez le risque d’explosion accidentelle et de détérioration associée des échantillons. Les nouveaux congélateurs de laboratoire Thermo Scientific™ FMS série ES sont parfaits pour le stockage des matériaux potentiellement inflammables dans les laboratoires classiques. Les congélateurs ménagers et commerciaux ne sont pas adaptés à ce type de matériaux ; les composants de leurs systèmes électriques et de réfrigération peuvent déclencher des explosions de mélanges inflammables air-vapeur à l’intérieur de l’unité. Ces congélateurs ont été conçus sans aucun composant susceptible de déclencher une explosion ou un incendie des matières inflammables à l’intérieur de l’unité.
- Contrôleur intégré
- Affichage numérique
- Alarmes de température trop élevée ou trop basse
- Alarme d’ouverture de porte
- Contacts pour report d’alarme à distance
- Verrous de porte standard
- Ports d’accès
- Homologués CE/ATEX
- Portes réversibles
- Réfrigérants hydrocarbures
- Isolation sans CFC et HCFC
Les unités FMS ne sont pas conçues pour une utilisation dans des applications de Classe I, Zone 0 ou Zone 1 qui nécessitent le recours à des unités antidéflagrantes.