Learn More
Thermo Scientific Chemicals (-)-Erythromycine, Eur.Ph.
Code produit. 11926911
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Erythromycin (E-Mycin or erythrocin), CAS # 114-07-8, is a broad-spectrum antibiotic.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Description générale
• L’érythromycine est un antibiotique macrolide qui agit en liant la sous-unité ribosomale 50S et en inhibant la formation de polypeptides
•L’érythromycine a été isolée de Saccharopolyspora érythraea
Applications
• L’érythromycine peut être utilisée pour perturber la croissance des bactéries à Gram-positif et à Gram-négatif
• Il a été démontré que l’érythromycine a des effets moteurs dans le système gastro-intestinal et peut être utilisée pour la recherche en laboratoire sur l’activité du complexe moteur migrant
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 114-07-8
Formule moléculaire C37H67NO13
Poids moléculaire (g/mol) 733.94
Numéro MDL MFCD00084654
Clé InChI ULGZDMOVFRHVEP-RWJQBGPGSA-N
CID PubChem 12560
ChEBI CHEBI:42355
Nom IUPAC (3R,4S,5S,6R,7R,9R,11R,12R,13S,14R)-6-[(2S,3R,4S,6R)-4-(diméthylamino)-3-hydroxy-6-méthyloxan-2-yl]oxy-14-éthyl-7,12,13-trihydroxy-4-[(2R,4R,5S,6S)-5-hydroxy-4-méthoxy-4,6-diméthyloxan-2-yl]oxy-3,5,7,9,11,13-hexaméthyl-oxacyclotétradécane-2,10-dione
SMILES CC[C@H]1OC(=O)[C@H](C)[C@@H](O[C@H]2C[C@@](C)(OC)[C@@H](O)[C@H](C)O2)[C@H](C)[C@@H](O[C@@H]2O[C@H](C)C[C@@H]([C@H]2O)N(C)C)[C@](C)(O)C[C@@H](C)C(=O)[C@H](C)[C@@H](O)[C@]1(C)O
Spécification
Nom chimique ou matériau (-)-Erythromycin
Type (-)-Erythromycin
Forme physique Poudre ou cristaux, légèrement hygroscopique
Point de fusion 138.0°C to 140.0°C
Spectre IR Authentique (identification A)
Conditionnement Flacon en verre
Informations sur la solubilité Solubility in water: +/- 2 mg/mg. Other solubilities: freely soluble in alcohols, acetone, chloroform,, acetonitrile, ethyl acetate, moderately soluble in ether, ethylenedichloride, and amyl acetate
Poids de la formule 733.94
Rotation spécifique − 74.50 (20.00°C c=2,ethanol)
Pourcentage de pureté 93.0 to 102.0% (sum of erythromycin A, B and C, on anhydrous substance); 5.0% max. erythromycin B and erythromycin C)
Eau 6.5% max. (K.F.)
Couleur Incolore, blanc ou jaune
Quantité 25 g
Afficher plus Afficher moins
Identifiant produit
  • (-)-Erythromycin