Learn More
Thermo Scientific Chemicals (-)-Erythromycine, Eur.Ph.
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Description générale
• L’érythromycine est un antibiotique macrolide qui agit en liant la sous-unité ribosomale 50S et en inhibant la formation de polypeptides
•L’érythromycine a été isolée de Saccharopolyspora érythraea
Applications
• L’érythromycine peut être utilisée pour perturber la croissance des bactéries à Gram-positif et à Gram-négatif
• Il a été démontré que l’érythromycine a des effets moteurs dans le système gastro-intestinal et peut être utilisée pour la recherche en laboratoire sur l’activité du complexe moteur migrant
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | (-)-Erythromycin |
Type | (-)-Erythromycin |
Forme physique | Poudre ou cristaux, légèrement hygroscopique |
Point de fusion | 138.0°C to 140.0°C |
Spectre IR | Authentique (identification A) |
Conditionnement | Flacon en verre |
Informations sur la solubilité | Solubility in water: +/- 2 mg/mg. Other solubilities: freely soluble in alcohols, acetone, chloroform,, acetonitrile, ethyl acetate, moderately soluble in ether, ethylenedichloride, and amyl acetate |
Poids de la formule | 733.94 |
Rotation spécifique | − 74.50 (20.00°C c=2,ethanol) |
Pourcentage de pureté | 93.0 to 102.0% (sum of erythromycin A, B and C, on anhydrous substance); 5.0% max. erythromycin B and erythromycin C) |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- (-)-Erythromycin