Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Flacons Erlenmeyer avec joint rodé conique
Pour un mélange, un versement et un stockage faciles et sûrs des produits chimiques dans le laboratoire. Les flacons Erlenmeyer Lenz Laborglasinstrumente™ avec joint rodé conique sont fabriqués en verre borosilicaté DURAN™ durable.
Marque: Lenz Laborglasinstrumente™ 03021413
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Conformes aux normes DIN EN ISO 4797
- Avec échelle (environ volume/ml)
- Avec étiquette d’inscription
- Résistance à la corrosion et aux chocs thermiques
- Avec joint conique, avec une précision de cône élevée et une excellente étanchéité
Spécification
DIN EN ISO 4797 | |
10 ml | |
14/23 NS |
Joint rodé conique, étiquette de marquage | |
Verre borosilicaté, DURAN™ | |
30 mm |