Learn More
Heidolph™ Accessoire Erlenmeyer
For use with Unimax 1010, Duomax 1030, Polymax 1040 and Promax 1020
224.00€ - 366.00€
Spécification
Type de produit | Fixation de flacons Erlenmeyer |
---|---|
À utiliser avec (équipement) | Unimax 1010, Duomax 1030, Polymax 1040 et Promax 1020 |
Code produit | Marque | Nbre de positions | Capacité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Nbre de positions | Capacité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10509721
|
Heidolph™
549-72000-00 |
22 | Flacon Erlenmeyer de 25 ml |
316.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 22-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10364721
|
Heidolph™
549-73000-00 |
14 | Flacons Erlenmeyer de 50 ml |
366.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10673021
|
Heidolph™
549-74000-00 |
9 | Flacons Erlenmeyer de 100 ml |
234.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10408922
|
Heidolph™
549-75000-00 |
5 | Flacons Erlenmeyer de 250 ml |
224.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10767441
|
Heidolph™
549-76000-00 |
4 | Flacons Erlenmeyer de 500 ml |
244.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 22-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10603031
|
Heidolph™
549-77000-00 |
2 | Flacons Erlenmeyer de 1 000 ml |
276.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 22-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Attachments for up to 22 Erlenmeyer flasks (25, 500 or 1000 mL)
Spécification
Fixation de flacons Erlenmeyer | |
Unimax 1010, Duomax 1030, Polymax 1040 et Promax 1020 |