Learn More
Thermo Scientific Chemicals Sel disodique d’érioglaucine pur
35.18€ - 109.55€
Identifiants chimiques
CAS | 3844-45-9 |
---|---|
Formule moléculaire | C37H34N2Na2O9S3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 792.84 |
Numéro MDL | MFCD00012141 |
Clé InChI | SGHZXLIDFTYFHQ-UHFFFAOYSA-L |
Synonyme | brilliant blue fcf, acid blue 9, erioglaucine disodium salt, brilliant blue, FD&C blue no. 1, erioglaucine, alphazurine fg, FD&C blue no.1, fenazo blue xi, japan blue 1 |
CID PubChem | 19700 |
ChEBI | CHEBI:82411 |
Nom IUPAC | disodium ; 2-[4-[éthyl-[(3-sulfonatophényl)méthyl]amino]phényl]-[4-[éthyl-[(3-sulfonatophényl)méthyl]azaniumylidène]cyclohexa-2,5-dien-1-ylidène]méthyl]benzènesulfonate |
SMILES | CCN(CC1=CC(=CC=C1)S(=O)(=O)[O-])C2=CC=C(C=C2)C(=C3C=CC(=[N+](CC)CC4=CC(=CC=C4)S(=O)(=O)[O-])C=C3)C5=CC=CC=C5S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+] |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10023110
|
Thermo Scientific Chemicals
229730050 |
5 g | Flacon en verre |
35.18€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10562821
|
Thermo Scientific Chemicals
229730250 |
25 g | Flacon en verre |
109.55€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
3844-45-9 | |
792.84 | |
SGHZXLIDFTYFHQ-UHFFFAOYSA-L | |
19700 | |
disodium ; 2-[4-[éthyl-[(3-sulfonatophényl)méthyl]amino]phényl]-[4-[éthyl-[(3-sulfonatophényl)méthyl]azaniumylidène]cyclohexa-2,5-dien-1-ylidène]méthyl]benzènesulfonate |
C37H34N2Na2O9S3 | |
MFCD00012141 | |
brilliant blue fcf, acid blue 9, erioglaucine disodium salt, brilliant blue, FD&C blue no. 1, erioglaucine, alphazurine fg, FD&C blue no.1, fenazo blue xi, japan blue 1 | |
CHEBI:82411 | |
CCN(CC1=CC(=CC=C1)S(=O)(=O)[O-])C2=CC=C(C=C2)C(=C3C=CC(=[N+](CC)CC4=CC(=CC=C4)S(=O)(=O)[O-])C=C3)C5=CC=CC=C5S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+] |
Spécification
Erioglaucine disodium salt | |
1000 (at lambda min.) | |
Violet | |
Authentique | |
MFCD00012141 | |
15, 1379 | |
Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ethanol, insoluble in vegetable oils | |
CCN(CC1=CC(=CC=C1)S(=O)(=O)[O-])C2=CC=C(C=C2)C(=C3C=CC(=[N+](CC)CC4=CC(=CC=C4)S(=O)(=O)[O-])C=C3)C5=CC=CC=C5S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+] | |
792.84 | |
CHEBI:82411 | |
Pures |
3844-45-9 | |
283.0°C | |
10% max. (105°C) | |
C37H34N2Na2O9S3 | |
14, 855 | |
brilliant blue fcf, acid blue 9, erioglaucine disodium salt, brilliant blue, FD&C blue no. 1, erioglaucine, alphazurine fg, FD&C blue no.1, fenazo blue xi, japan blue 1 | |
SGHZXLIDFTYFHQ-UHFFFAOYSA-L | |
disodium ; 2-[4-[éthyl-[(3-sulfonatophényl)méthyl]amino]phényl]-[4-[éthyl-[(3-sulfonatophényl)méthyl]azaniumylidène]cyclohexa-2,5-dien-1-ylidène]méthyl]benzènesulfonate | |
19700 | |
792.84 | |
Poudre cristalline fine |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H :
Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.
GHS P Statement:
Do not breathe dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
missing translation for 'einecsNumber' : 223-339-8
missing translation for 'rtecsNumber' : BQ4725000
missing translation for 'tsca' : TSCA
RUO – Research Use Only