Learn More
Bochem™ Becs Bunsen Erdgas
À utiliser avec le gaz naturel / propane
Marque: Bochem™ 7050
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Valve à aiguille
- À utiliser avec du gaz naturel / propane
- Régulation de l’air
- Flamme pilote
- Température maximale de 1 300°C
- DIN 30665
Spécification
Bec Bunsen | |
Ms-Ni | |
160 mm | |
1300°C |
Gaz naturel, propane | |
78 mm | |
Robinet d’arrêt |